showcase.par.73915.image.0.0.1
Microscale Protein Labeling Kits は、明るく光安定性の高い Alexa Fluor® 色素またはハプテン、ビオチン-XX で、少量(20–100 μg)の精製タンパク質を簡単に標識します。
  • 簡単—タンパク質を 2 時間で標識し、実際の手作業は約 30 分
  • 多用途—IgG 抗体(~150 kDa)など分子量 12 ~ 150 kDa、サンプル量 20 ~ 100 µg のタンパク質を標識
  • 確実—タンパク質を安定した蛍光色素またはハプテンのタグで標識
マイクロスケール抗体標識キット製品
標識Ex/Em†カタログ番号
蛍光色*
フローサイトメトリーイメージング 
Alexa Fluor® 488495/519A30006  ●  ●オーダー
Alexa Fluor® 555555/565A30007   ●オーダー
Alexa Fluor® 594590/617A30008   ●オーダー
Alexa Fluor® 647650/665A30009  ●  ●オーダー
ビオチン(n/a:B30010  ●  ●オーダー
* 灰色は、可視限界を超える蛍光を示します。 † Ex/Em = 最大励起波長(nm)/最大蛍光波長(nm) 
マイクロスケール抗体標識キットの使用方法
マイクロスケール抗体標識キットは、アミン反応性フルオロフォアまたはビオチンを使用して、タンパク質や IgG 抗体を共有結合で標識します。 この標識とタンパク質の共有結合は、いったん形成されると高い安定性を示します。当社で一次/二次コンジュゲートを調製する時と同じ化学反応を用います。
当社 の他の抗体標識キットとは異なり、このキットは 12 ~ 150 のタンパク質の標識用に最適化しているため、IgG 抗体以外のタンパク質も標識できます。
安定化タンパク質(BSA)が含まれている場合は、標識反応の前に除去してください。 便利なスピンカラムを使用して、標識タンパク質を精製します(図 1)。収量は、出発物質の分子量に応じて 60 ~ 90 % です。 標識および精製手順全体が、2 時間程度の短時間で完了します。3 つの標識手順に必要なすべての材料がキットに含まれています。
APEX Antibody Labeling Kit
図1 スピン フィルター。(A) 2 つの部品で構成される空のフィルター。(B) 固定角ローターまたはスウィング型ローターで遠心分離した後の樹脂ベッドの様子。
マイクロスケール抗体標識キットの内容物
物質数量
反応性蛍光標識またはハプテン3 バイアル
重炭酸ナトリウム1 バイアル
反応チューブ3
スピンフィルター3
精製用レジン1 バイアル
製品の資料はこちら
その他のスケールの抗体をラベルする必要がありますか?
Zenon® Kits
< 1-20 µg
マイクロスケールキット
< 1-20 µg
抗体ラベリング キット
< 1-20 µg
タンパク質標識キット
< 1-20 µg
SAIVI™ Kits
< 1-20 µg
Apex™ Antibody Labeling Kits
10-20 µg
APEX™ Antibody Labeling Kits の詳細はこちら