Search Thermo Fisher Scientific
当社のタンパク質ラべリングキットは、蛍光色素またはハプテンで、IgG 抗体1 mg をほとんど苦労なくラべリングできる方法です。
標識 | Ex/Em† | カタログ番号 蛍光色* | フローサイトメトリー | イメージング | |
---|---|---|---|---|---|
Alexa Fluor® 350 | 346/442 | A10170 | ● | オーダー | |
Alexa Fluor® 488 | 495/519 | A10235 | ● | ● | オーダー |
Alexa Fluor® 532 | 532/553 | A10236 | ● | オーダー | |
Alexa Fluor® 546 | 556/573 | A10237 | ● | オーダー | |
Alexa Fluor® 555 | 555/565 | A20174 | ● | オーダー | |
Alexa Fluor® 568 | 578/603 | A10238 | ● | オーダー | |
Alexa Fluor® 594 | 590/617 | A10239 | ● | オーダー | |
Alexa Fluor® 633 | 621/639 | A20170 | ● | ● | オーダー |
Alexa Fluor® 647 | 650/665 | A20173 | ● | ● | オーダー |
Alexa Fluor® 660 | 663/690 | A20171 | ● | ● | オーダー |
Alexa Fluor® 680 | 679/702 | A20172 | ● | オーダー | |
fluorescein | 494/518 | F10240 | ● | ● | オーダー |
Oregon Green® 488 | 496/524 | O10241 | ● | ● | オーダー |
Pacific Blue™ 色素 | 410/455 | P30012 | ● | ● | オーダー |
Pacific Orange™ 色素 | 400/551 | P30016 | ● | オーダー | |
テキサスレッド®色素 | 595/615 | T10244 | ● | オーダー | |
ビオチン | (n/a: | D20655 | ● | ● | オーダー |
* 灰色は、可視限界を超える蛍光を示します。 † Ex/Em = 最大励起波長(nm)/最大蛍光波長(nm) |
タンパク質ラべリングキットは、アミン反応性蛍光色素またはハプテンをIgG抗体に共有結合させます。 この標識とタンパク質の共有結合は、いったん形成されると高い安定性を示します。当社で一次/二次コンジュゲートを調製する時と同じ化学反応を用います。
あらかじめ定量されたアミン反応性色素と磁気撹拌子の入ったバイアルのひとつに、精製 IgG を ~1 mg(Tris などのアミンを含まないバッファーで ~500 μL)加えるだけです。 洗浄は、キットについているサイズ排除カラムで行います(図1)。 ラべリングおよび洗浄ステップ全体は、2分少々で完了し、キットには5回のラベリングに必要な全てがそろっています。
|
製品の資料はこちら |
Zenon® Kits | マイクロスケールキット | 抗体ラベリング キット |
|
|
|
|
|
|
| APEX™ Antibody Labeling Kits の詳細はこちら |