トランスフェクション用のエンドトキシンフリー DNA に関する推奨事項は何ですか? 特にエンドトキシンに対する感受性の高い細胞を扱う場合、一部の研究者はトランスフェクション実験にエンドトキシンフリーの DNA を好んで用います。エンドトキシンフリー DNA の調製用に「PureLink™ HiPure Purification Kit(核酸精製キット)」をミニ、ミディ、マキシ、メガ、ギガサイズでご用意しております。詳細情報は、こちらをクリックしてください。
A 260 の測定値を使用して DNA 量をどのように推定しますか?A260/A280 は何を意味しますか? 1 A260 ユニット(プラスミド DNA H2O 液)= 50 ug/mL
プラスミド DNA を H2O 以外のバッファで希釈した場合は、吸光係数が変わります。そのため、上記の値が変わります。
計算例:
プラスミド DNA サンプル量 = 100 uL
希釈(1/20)= 25 uL(H2O 475 uL に溶解したサンプル)
希釈サンプルの A260 = 0.65
注:最適な結果を得るには、OD 値が 0.1 ~ 1.0 の範囲内であることを確認してください。
プラスミド DNA サンプルの濃度 = 0.65 x 50 ug/mL x 20(希釈係数)= 650 ug/mL
サンプル中のプラスミド DNA 量 = 650 ug/mL x 0.1mL(サンプル量)= 65 ug