Search Thermo Fisher Scientific
GeneArt遺伝子合成は、100%の配列精度でカスタムDNAコンストラクトを得られる、信頼性と費用対効果の高い方法です。当社のGeneOptimizerアルゴリズムは、従来のコドン最適化だけでなく多因子アプローチを活用して、野生型タンパク質の発現を大幅に向上させます。
現在、納品物使用説明書は納品時に添付しておりません。こちらからご確認ください。GeneArtサービス納品物 使用説明書(PDF)
GeneArt Instant Designer ご利用総合マニュアル
GeneArt Instant Designer オーダークイックガイド
Cloudでの配列データ確認マニュアル
ベクターマップの読み方ガイド 無料ダウンロード
従来のGeneArt遺伝子合成ポータルサイト
「従来のGeneArt遺伝子合成ポータルサイト」は2024年11月15日に閉鎖させていただきます。詳細は「GeneArt遺伝子合成ポータルサイト閉鎖のお知らせ」をご確認ください。
・合成価格
Prime:当社の従来のサービス(¥61/bp)よりも安く、納期は従来と同程度でプラスミド構築できます。
Value:合成難易度の低い配列のみ対応可能で、Primeより安価です。
※配列を入力するとPrime/Valueどちらかの価格が自動的に表示されます。
Prime 遺伝子合成 | Value 遺伝子合成 | |
---|---|---|
100 ~ 200 bp | ¥16,600 | ― |
201 ~ 500 bp | ¥13,100 | |
501 ~ 2,000 bp | ¥34/bp | ¥28/bp |
2,001 ~ 3,000 bp | ||
3,001 ~ 5,000 bp | ¥48/bp | ¥31/bp |
5,001 ~ 12,000 bp | ¥59/bp | ― |
・クローニング価格
クローニングベクター | プラスミド精製スケール/希望小売価格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Grade | Transfection Grade | ||||||
5 µg※1 | ~100 µg※2 (Midiprep) | ~500 µg※2 (Maxiprep) | ~1 mg※2 (Megaprep) | 5~10 mg※2 (Gigaprep) | 10~15 mg※2 (2 × Gigaprep) | ||
標準ベクター Invitrogen™ GeneArt™ Clone pMXベクター (アンピシリン、カナマイシン耐性など)※3 | ¥1,300 | ¥11,900 | ¥21,800 | ¥26,600 | ¥51,400 | ¥82,500 | |
標準ベクター Invitrogen™ GeneArt™ Clone pMAベクター (アンピシリン耐性)※3 | ¥2,500 | ||||||
標準ベクター Invitrogen™ GeneArt™ Clone pMKベクター (カナマイシン耐性)※3 | |||||||
Express クローニングベクター (9 種類のInvitrogenベクター) | pcDNA3.1(+) | ¥6,500 | ¥19,700 | ¥24,800 | ¥30,000 | ¥50,400 | ¥83,000 |
13種類のInvitrogenベクター | pBAD_His_A pBAD_His_B pBAD_His_C pcDNA3.1_Zeo pcDNA3.1+Hygro pcDNA5_FRT pDONR_zeo pFastBacHTA pFastBacHTb pFastBacHTC pRSET_B pRSET_C pYES2 | ¥13,000 | ¥25,900 | ¥29,900 | ¥35,200 | ¥56,200 | ¥84,900 |
カスタムベクター※4 | ¥13,000 | ¥25,900 | ¥29,900 | ¥35,200 | ¥56,200 | 84,900 | |
過去に合成した遺伝子のプラスミド精製の再注文 | ―※5 | ¥11,900 | ¥21,800 | ¥26,600 | ¥51,400 | ¥82,500 |
※1 凍結乾燥品です。収量が保証されます。
※2 DNA溶液品です。予想収量のため、実際の収量と異なる場合があります。
※3 pMX、pMAおよびpMKは、pUCベクターをベースにしたクローニングベクターで発現ベクターではありません。
※4 カスタムベクターおよびご提供いただいたベクターにクローニングする事も可能です(追加料金あり)。ただし、制限酵素クローニングのみ対応可能です。
※5 GeneArt Instant Designerでは再注文できません。
・オプション価格
オプションサービス | 希望小売価格 |
---|---|
サンガーシーケンシング | ¥840/Kbp |
Express Service(1営業日短縮) | +¥17/bp |
SuperSPEED Service(約4 日短縮、1,800 bpまで)※6 | +¥59/bp |
※6 SuperSPEED Serviceは、1,800 bp以下の配列が対象です。納期短縮は保証しておらず、短縮できなかった場合はオプション価格を返金させていただきます。
・希望小売価格・納期
ある720 bpの遺伝子を人工遺伝子合成、pcDNA 3.4-TOPOベクターに導入し、プラスミド精製(Midiprep、~100 μg)を行う場合を例にしています。
Prime 遺伝子合成 | Value 遺伝子合成 | |
---|---|---|
人工遺伝子合成 | 720 bp×¥34/bp = ¥24,480 | 720 bp×¥28/bp = ¥20,160 |
クローニング | Express Cloningベクター Midiprep、 ~100 µg:¥19,700 | |
希望小売価格 | ¥44,180 | ¥39,860 |
合計 | ||
概算納期 | 14 営業日+ ドイツからの輸入5 営業日 | 14 営業日+ ドイツからの輸入5 営業日 |
※記載の価格は、2024年4月のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれません。
目的のベクターが遺伝子合成のベクター選択ガイドにない場合やお客さま独自のカスタムベクターに組み込む場合をサポートします。
日本語のご利用マニュアルにてベクターの登録についてもご案内しております。
GeneArt Instant Designer ご利用マニュアル
ノート注記:DNA配列の複雑性によって合成の成功率が異なる場合があります。合成の成功率を上げるためには、配列の最適化をご参考ください。
Gene length (bp) | Production time (business days) | |
---|---|---|
Non-complex sequence | Complex sequence | |
100–1,000 | 5–8 | 5–14 |
1,001–3000 | 5–10 | 9–19 |
3,001–5,000 | 7–17 | 16+ |
5,001–7,000 | 12+ | 19+ |
7,001–12,000 | N/A | 19+ |
*標準的な遺伝子合成(単純配列、GC含量が20%~80%、反復配列、二次構造)に関するものです。複雑な配列に関しては、合成日数がより長くなる可能性があり、合成開始前にその旨ご連絡いたします。