Search Thermo Fisher Scientific
Lipofectamine CRISPRMAX トランスフェクション試薬を使用して、TrueGuide Synthetic gRNA および TrueCut Cas9 Protein v2 を野生型細胞にトランスフェクションするための開始点として、以下に細胞株特異的な条件を示します。 最良の結果を得るには、トランスフェクション条件のさらなる最適化が必要となる場合があります。
注: すべてのデータを見るには、表内で右にスクロールします。
細胞の種類 | 由来 | 培地 | トランスフェクション 1 日前の細胞播種密度/ウェル(× 103) | TrueCut Cas9 Protein v2/gRNA(ng/pmoles) | Lipofectamine Cas9 Plus試薬/ウェル(μL) | Lipofectamine CRISPRMAX試薬/ウェル(μL) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルフォーマット | — | — | 96-ウェル | 24-ウェル | 6-ウェル | 96-ウェル | 24-ウェル | 6-ウェル | 96-ウェル | 24-ウェル | 6-ウェル | 96-ウェル | 24-ウェル | 6-ウェル |
HEK293 | ヒト胎児腎臓 | DMEM | 18 | 90 | 450 | 250/1.5 | 1250/7.5 | 6250/37.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.4 | 2 | 10 |
U2OS | ヒト骨肉腫 | McCoy5A | 10 | 50 | 250 | 250/1.5 | 1250/7.5 | 6250/37.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
A549 | ヒト上皮肺癌 | DMEM | 10 | 50 | 250 | 250/1.5 | 1250/7.5 | 6250/37.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
THP1 | ヒト末梢血単球白血病 | RPMI | 10 | 50 | 250 | 400/2.4 | 2000/12 | 10000/60 | 0.8 | 4 | 20 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
K562* | ヒト骨髄性白血病 | RPMI | 10 | 50 | 250 | 250/1.5 | 1250/7.5 | 6250/37.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
iPSC* | ヒト人工多能性幹細胞 | Essential 8 | 8 | 40 | 200 | 300/2 | 1500/10 | 7500/50 | 0.6 | 3 | 15 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
HepG2 | ヒト肝細胞癌 | DMEM | 10 | 50 | 250 | 250/1.5 | 1250/7.5 | 6250/37.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
MDA- MB231 | ヒト上皮(乳)腺癌 | DMEM | 10 | 50 | 250 | 250/1.5 | 1250/7.5 | 6250/37.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
N2A | マウス脳神経芽細胞腫 | DMEM | 10 | 50 | 250 | 250/1.5 | 1250/7.5 | 6250/37.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
*より高い編集効率を得るためには Neon Transfection System をを使用してください。 |