Search Thermo Fisher Scientific
TrueGuide Synthetic Guide RNA コントロール* | GeneArt Genomic Cleavage Detection(GCD)アッセイのためのプライマー | ||
---|---|---|---|
Locus | 標的特異的な crRNA シーケンス | フォワード GCD プライマー | リバース GCD プライマー |
ヒト AAVS1** | |||
ヒト HPRT (ln)** | 5’-GCAUUUCUCAGUCCUAAACA-3’ | 5’-ACATCAGCAGCTGTTCTG-3’ | 5’-GGCTGAAAGGAGAGAACT-3’ |
ヒト CDK4† | 5’-CACUCUUGAGGGCCACAAAG-3’ | 5’-GCACAGACGTCCATCAGCC-3’ | 5’-GCCGGCCCCAAGGAAGACTGGGAG-3’ |
マウス Rosa 26** | 5’-CUCCAGUCUUUCUAGAAGAG-3’ | 5’-AAGGAGCGAGGGCTCAGTTGG-3’ | 5’-GGTGAGCATGTCTTTAATCTACCTCG-3’ |
ネガティブコントロール(非標的) | 5’-AAAUGUGAGAUCAGAGUAAU-3’ | N/A | N/A |
*TrueGuide Synthetic sgRNA および crRNA フォーマットで利用できます(thermofisher.com/trueguide を参照)。**イントロンに特異的。†5' エキソンを標的とします。 |