Search Thermo Fisher Scientific
Cas9 フォーマット | トランスフェクション試薬* | エレクトロポレーション** | |
---|---|---|---|
TrueCut Cas9 Protein v2 + gRNA | Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 トランスフェクション試薬 | トランスフェクションが困難な細胞の種類で最大の効率を得るためには、Neon™ Transfection System を使用してください | |
* 最良の結果を得るためには、Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 トランスフェクション試薬を使用し、目的の細胞を TrueCut™ Cas9 Protein v2 + TrueGuide™ Synthetic gRNA(crRNA:tracrRNA duplex または sgRNA)でトランスフェクションすることを推奨します。 ** Use the Neon Transfection System 10 μL Kit を使用(カタログ番号 MPK1025)。 |