Matrix Products
Thermo Scientific Matrix保存およびリキッドハンドリング製品
サンプルを正確に移して安全に保存することに関して、Thermo Scientific Matrix保存およびリキッドハンドリング製品は高い信頼を得ています。Thermo Scientific Matrix 2Dバーコード付き保存用チューブは、ラボにおけるサンプルの識別とトラッキングを簡素化します。ラックの3面に恒久的な2Dコード、リニアコード、および目視可読コードが付いているため、ラベルがフリーザーや液体窒素ラック内で落ちることはありません。
独自のスキー靴型デザインと、Matrix Equalizer電動ピペットのチップ間隔調製機能は、最新のThermo Scientific E1-ClipTip電動ピペットに搭載されています。この電動ピペットは、チップをピペットに固定するClipTipインターロックテクノロジーを採用しています。 
Matrix 2D Storage Tubes
Storage Equipment
Matrix Pipette Tips
信頼できる品質
次世代のMatrix電動ピペット
Electronic Pipette
Matrix電動ピペットを気に入っていますか?Thermo Scientific E1-ClipTip電動ピペッティングシステムをお試しください。これはClipTipインターロックテクノロジーを採用しており、すべてのチャンネルを確実に密閉して再現性のある結果を実現します。E1-ClipTip Equalizerピペットはチップ間隔の調整が可能なため、効率的なサンプル移送が可能で、人差し指でのピペッティング操作と人間工学に基づいたスキー靴型デザインを採用しています。
詳細を見る