Search Thermo Fisher Scientific
当社の品質管理基準は、欠陥がなく、非常に厳しい寸法上の精密さを満たした Thermo Scientific™ および Applied Biosystems™ プレート、ディッシュ、フラスコをお届けすることを保証し、優れた性能の実現をサポートします。
さまざまな表面により多様なニーズを満たします。フォーマットと表面タイプの組み合わせが 100 種類以上あるディッシュで、手動または自動のイメージング用に優れた光学的性質を備えています。
当社の平面フラスコやアクセサリ、プラスチック製スピナーフラスコ、プラスチック製三角フラスコで、細胞培養培地の調整や保存ができ、幅広い培養技術に利用できます。
ハイスループットスクリーニングに最適です。少量のアッセイに適し、1 つのプレートで 4 倍のサンプルをスクリーニングできます。
シーケンシングおよび洗浄ステップに使用できます。 ウェルの容量が増加したことで、PCR 後の作業を同じプレートで直接できます。
ポリプロピレンは結合力が低いため、タンパク質や DNA が結合するのを防ぎ、サンプルを完全に回収することができます。温度耐性に優れたプレートで、さまざまなカラーをご用意しています。
当社の豊富なアクセサリは、優れたシーリング、トラッキング、および整理機能を活用して、マイクロプレートの性能を最大限に引き出します。
低結合性アッセイおよび遺伝子サンプルや細胞の保存を経済的かつ高い信頼性で実施するには、ポリプロピレン製ストレージプレートが適しています。プレートシーラーはサンプルを確実に密閉し、汚染や蒸発を防ぎます。
PCR および関連アプリケーション用のプレート、チューブ、ストリップ、シーリングオプション、および保存用プレート。
Applied Biosystems™ MicroAmp™ プラスチック消耗品は、お客様の実験ニーズを満たすように開発されたフォーマットで、優れた PCR または qPCR 性能を実現します。
当社の細胞培養インサートとキャリアプレートは、ANSI 基準を満たしており、英数字によるウェル識別表示が付いています。すべての製品が USP クラス VI であり、滅菌済みで、蓋が付いています。
ブランクのポリスチレン製マイクロプレート、試薬のピペッティング用リザーバー、プレートシーリングテープ、ラックチューブシステム、フィルターベースの ELISA に使用できる独自な真空マニホールド装置など、ELISA 用のツールと用品です。
利用可能なオプションから基準を選択するだけです。細胞培養プレートガイドは選択に一致するすべてのプレートを反映します。