carboys-jugs-jerricans-banner-470x200
溶液や培地の保存と分注
Thermo Scientific™ Nalgene™ カーボーイ、大型丸型ボトル、およびポリタンクは、試薬、バッファー、培地、および腐食性溶液の保存に使用することができます。あらゆる保存ニーズに応えるため、さまざまな形状やサイズ、オートクレーブ対応容器、滅菌済み容器、シングルユース容器など豊富なオプションをご用意しています。
よく使用されているカーボーイ、大型丸型ボトル、およびポリタンク製品
Nalgene™ オートクレーブ対応PPCO活栓付きローボーイ
Nalgene™ カーボーイ用スクリューキャップおよびガスケット
Nalgene™ HDPE ポリタンク 13L PPキャップ付き
関連するカーボーイ、丸型ボトル、およびポリタンクカテゴリー
Nalgene 活栓付カーボーイは活栓取付け口が本体と一体成型されているため利便性と強度があり、バッファーや培地の保存および分注用として使用することができます。
貴重な作業スペースを最適化するために角型のポリタンクを使用することができます。広い底部と低い重心により安定感が増し、注入作業が容易に行えます。
HDPE、LDPE、および PP 製の化学薬品耐性のある丸型ボトルには傾いた注ぎ口が付いており、腐食性溶液を保存することができます。
キャップ、活栓、注入用/排出用キャップ、およびチューブコネクター付きキャップなどのアクセサリを使用することでカーボーイを有効に利用することができます。
化学薬品耐性をもつカーボーイやタンクは、培地、医薬中間体、蒸留水、液体培地、試薬、固形試料、粉末などの保存や輸送に使用することができます。
Break the glass habit
Break the glass habit
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.
サポート