Search Thermo Fisher Scientific
試験管またはボトルを選択する前に、要求事項を理解して、正しい選択を行ってください。
お客様のアプリケーションに、分離、大容量ペレット、タンパク質精製、DNA 分離のニーズが含まれているかどうかに関わらず、Thermo Scientific™ Nalgene™ および Thermo Scientific™ Nunc™ 遠心分離用品の幅広いラインナップは、あらゆるスケールのソリューションを提供し、容量サイズは 10 mL ~ 2 L まであります。
検査用およびバイオプロダクションから細菌、酵母、組織およびウイルスの処理に至る遠心分離用の試験管やボトルを幅広く提供します。
Nalgene 試験管は、均一な肉厚と精密な形状により、ローターへの良好なフィッティングと強度を実現しています。12 ~ 100 mL の円錐形底または丸底があります。
冷凍遠心機および非冷凍遠心機での高速遠心用にデザインされています。漏れ防止†キャップにより、通常使用での試料損失を防ぎます。10 ~ 81 mL までのサイズがあります。
研究者を念頭に置いて開発されたコニカル遠心管ラボでの機能性、柔軟性、そして使いやすさを求めて開発されたプレミアム高品質のコニカルチューブ15 および 50 mL サイズのラックおよびバルクで利用可能。
† 液漏れ防止のシールに対する当社の保証には、サーモフィッシャーサイエンティフィックの販売契約条件に規定する標準製品保証が適用されます。当社の製品は、対応する Nalgene キャップと併用した場合、常温・常圧で液漏れがありません。ただし、安全に使用いただくためには、コンテナとキャップについて、予定する用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。当社製品に関する詳細な情報が必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。