Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP Genotyping Assays は、700 万種類を超える SNP アッセイ(400 万種類の HapMap SNP、ほぼ 100 万種類のコード SNP、および 140 万種類の 1000ゲノムの高頻度 SNP を含む)がご利用いただけます。Applied Biosystems™ TaqMan 試薬ベースのケミストリの精度が高いため、ヒトおよびマウスの SNP ジェノタイピング解析を容易に行えます。 TaqMan SNP Genotyping Assays は、SNP 検出能力、 信頼性の高い結果を提供し、研究を加速させます。
識別: | 5' ヌクレアーゼアッセイによるジェノタイピング解析で 2つのアレル間の特定の SNP の識別が可能 |
アッセイコンポーネント: | 各分注済みアッセイに含まれるもの:
|
反応: | 製品タイプおよびご注文のスケールに応じて、750、1,500、5,000、または 12,000 反応分(5 uL の反応系)/384-ウェルプレートから選択いただけます。 |
マニュアル/プロトコール/製品情報: | こちらからダウンロードいただけますthermofisher.com/taqmanfiles:
|
アッセイ情報ファイル: | 受注番号、部品番号、アッセイ ID、プローブおよびプライマーの濃度、ならびに コンテキスト配列の情報が含まれます。 また、NCBI dbSNP ID、染色体位置、細胞遺伝学的位置、Gene Association、SNP タイプ、および Applied Biosystems マイナーアレル頻度の情報も含まれます(該当する場合)。 コンテキスト配列は、SNP サイト周辺のヌクレオチド配列で、NCBI リファレンスゲノムと比較して(+)方向のゲノム鎖が提供されます。 SNP アレルは、角括弧内の表記の順番でプローブレポーター色素に対応します [Allele 1 = VIC dye / Allele 2 = FAM dye]。 |
追跡/識別: |
|
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
製品番号 - ヒト | 製品番号 - マウス** | サイズ | 25 µL の反応の場合の反応数(96-well) | 10 µL の反応の場合の反応数(96-fast) | 5 µL の反応の場合の反応数(384-well) |
---|---|---|---|---|---|
4351379 | 4351384 | S: 40X | 300 | 750 | 1,500 |
4351376 | 4351382 | M: 40X | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
4351374 | 4351380 | L: 80X | 2,400 | 6,000 | 12,000 |
さまざまな色素、スケール、反応液量が必要ですか? TaqMan Custom Assay and Oligo Manufacturing Service をご利用ください。
ご注文から3週間程度でお届けします。
プロトコール: TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
リファレンスガイド: TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
ユーザーガイド: TaqMan SNP Genotyping Assays – 2014 edition
ファクトシート: TaqMan Assay の室温出荷
プロダクトブリテン: TaqMan SNP Genotyping Assays
識別: | 5' ヌクレアーゼアッセイによるジェノタイピング解析で 2つのアレル間の特定の SNP の識別が可能 |
アッセイコンポーネント: | 各分注済みアッセイに含まれるもの:
|
反応: | 製品タイプおよびご注文のスケールに応じて、750、1,500、5,000、または 12,000 反応分(5 uL の反応系)/384-ウェルプレートから選択いただけます。 |
マニュアル/プロトコール/製品情報: | こちらからダウンロードいただけますthermofisher.com/taqmanfiles:
|
アッセイ情報ファイル: | 受注番号、部品番号、アッセイ ID、プローブおよびプライマーの濃度、ならびに コンテキスト配列の情報が含まれます。 また、NCBI dbSNP ID、染色体位置、細胞遺伝学的位置、Gene Association、SNP タイプ、および Applied Biosystems マイナーアレル頻度の情報も含まれます(該当する場合)。 コンテキスト配列は、SNP サイト周辺のヌクレオチド配列で、NCBI リファレンスゲノムと比較して(+)方向のゲノム鎖が提供されます。 SNP アレルは、角括弧内の表記の順番でプローブレポーター色素に対応します [Allele 1 = VIC dye / Allele 2 = FAM dye]。 |
追跡/識別: |
|
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
製品番号 - ヒト | 製品番号 - マウス** | サイズ | 25 µL の反応の場合の反応数(96-well) | 10 µL の反応の場合の反応数(96-fast) | 5 µL の反応の場合の反応数(384-well) |
---|---|---|---|---|---|
4351379 | 4351384 | S: 40X | 300 | 750 | 1,500 |
4351376 | 4351382 | M: 40X | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
4351374 | 4351380 | L: 80X | 2,400 | 6,000 | 12,000 |
さまざまな色素、スケール、反応液量が必要ですか? TaqMan Custom Assay and Oligo Manufacturing Service をご利用ください。
ご注文から3週間程度でお届けします。
プロトコール: TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
リファレンスガイド: TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
ユーザーガイド: TaqMan SNP Genotyping Assays – 2014 edition
ファクトシート: TaqMan Assay の室温出荷
プロダクトブリテン: TaqMan SNP Genotyping Assays