弊社の取り揃えた多様なウェスタンブロッティング用特製試薬では、以下が可能になります:
  • シグナル感度およびシグナル強度を向上させる
  • わずかな一次抗体の使用量で検出させる
  • 標的タンパク質を選択的検出し、免疫沈降タンパク質のウェスタンブロッティングで変性IP抗体断片による干渉を回避する
人気製品
転写後のニトロセルロース膜処理用の本試薬は、わずかな一次抗体の使用量でウェスタンブロッティング検出が行えます。転写直後のプロービング前に、本試薬でニトロセルロース膜を数分間処理すれば、わずかな一次抗体溶液の使用量で(より希釈化させた状態)、同レベルの検出が可能になります。
西洋ワサビペルオキシダーゼ接合体は、免疫沈降後の一次抗体のウェスタンブロッティング検出に最適化されており、変性IP抗体断片による検出への干渉は一切ありません。また、この接合体により、IPアッセイ(免疫沈降)後の標的タンパク質のウェスタンブロッティング検出が強化されます。