本特製調合バッファの仕様により、ウェスタンブロットから一次抗体および二次抗体を解離・剥奪させることによって、別の条件下、あるいは異なるタンパク質標的を検出する目的で別の抗体を用いて、膜をリプローブすることができます。
タンパク質法:ウェスタンブロットのストリッピング法およびリプロービング法
人気製品
適切な ストリッピングバッファをお選びください
 Restore™ Stripping BufferRestore™ Plus StrippingRestore™ Fluorescent western blot Stripping Buffer
FeaturesGentle, odor-freeRobust yet gentle, odor freeOptimized for near-infrared fluorescent blotting
Ready-to-useYesYesYes
Membrane NC and PVDFNC and PVDFUse with low fluorescence PVDF membrane #22860
Time of incubation15-30 min at RT5-15 mins at RT15 min at RT
Select when…Primary antibody is susceptible to stripping buffersUsing high affinity primary antibodyUsing NIR labeled antibody
Applications
  • Detect different targets
  • Works on NC and PVDF
  • Optimize antibody concentrations
  • Designed for use with antibodies that are difficult to remove from Western blots, require longer incubation times, or incubation temperatures greater than 22°C
  • Gentle and highly effective reagent for quickly removing primary and near-infrared (IR) dye-labeled secondary antibodies from Western blots
 Order NowOrder NowOrder Now