Isoelectric-Focusing
Novex® 等電点電気泳動システム
非変性条件のネイティブ条件でのタンパク質解析に最適化されたポリアクリルアミドを5% 含有するNovex® IEFゲルなど、等電点電気泳動の包括的なソリューションを提供いたします。以下の試薬および装置は、Novex® IEFの性能を最高に高めるために役立ちます。
  • Novex®  IEFゲル—可溶性タンパク質を用いたネイティブ解析に最適です
  • 最適化、混合済みのIEFバッファー—ばらつきを抑え、一貫した結果が得られます
  • Novex® IEFタンパク質マーカー—すぐに使用でき、正確な結果が得られます
Novex®等電点電気泳動ゲル
Novex® IEFゲルは可溶性タンパク質を用いた非変性ネイティブ解析に最適です。脱アミノ化や、リン酸化、グリコシル化によるタンパク質のわずかな 荷電の違いも迅速に検出可能であるばかりでなく、標準的なSDS-PAGEゲルでは分離できない同等サイズのタンパク質を分離することもできます。Novex® IEFゲルはすべてアクリルアミドを5%含有する厚さ1.0 mmのゲルの形で提供いたします。図1は、Novex®等電点電気泳動ゲルで認められる代表的なタンパク質の泳動パターンを示しています。
使いやすい最適化済みの当社のバッファー、可溶化剤および分子量マーカーとともにNovex® IEF をご使用になると、次のような利点が得られます。
  • タンパク質修飾を簡単に特定できる明確でシャープなバンドが得られます。
  • SDS-PAGEに比べ、わずかなサイズ差でタンパク質を分離できます。
  • 典型的な泳動時間は2.5時間で、再泳動は必要ありません。
Novex® IEFゲルの注文情報とpH性能範囲
  • pH 3~10のゲル—pI性能範囲は3.5~8
  • pH 3–7 gels—pI 性能範囲は 3.0–7.0
等電点電気泳動バッファー
Novex® 等電点電気泳動ゲルで等電点電気泳動を行うには以下のバッファーが必要です
  • Novex® IEFサンプルバッファーサンプル調製用。タンパク質のpIに影響しないように、IEFゲルにロードするサンプルをSDSを使用せずに調製します。
  • Novex® IEF陽極バッファーXCell SureLock™ミニセルの下側バッファー槽に使用
  • Novex® IEF陰極バッファーXCell SureLock™ミニセルの上側バッファー槽に使用
Novex® IEF マーカー3–10は、IEF解析用に開発された、すぐに使用できるタンパク質マーカーです。このマーカーはすべての水平型または垂直型1次元IEFゲルに使用でき、ネイティブ条件および変性条件(8M 尿素など)の両方で使用できます。このマーカーには次の特長があります。
  • pI範囲は3.5~10.7
  • 13通りの精製アイソフォーム―"高pI範囲"または"低pI範囲"用のマーカーを別途使用する必要はありません
  • すぐに使用できるIEFゲルフォーマット
  • 未知のタンパク質サンプルのpI測定
  • IEFゲル上の分離をモニタリング
  • すべてのIEFゲル(垂直型/水平型)にひとつの標準物質で対応
  • 塩を含まない精製タンパク質成分
  • 銀染色に適合
IEFゲルのリソース
装置および付属品
Please Configure List Items!
バッファーおよび試薬