Search Thermo Fisher Scientific
E-PAGE™High-Throughput (HTP) Precast Gel Systemは、 バッファーを用いずに短時間で中~高スループットのタンパク質解析を行えるように設計されています。このシステムは、E-PAGE™プレキャストゲル、E-Base™統合デバイス、E-Holder™プラットホームおよびE-Editor™ 2.0フリーソフトウェアで構成されています。
E-PAGE™高スループットプレキャストゲルシステム を使用すると以下のような利点が得られます:
自立型 E-PAGE™ 48/ 96プレキャストゲル は、使い捨てのUV透過性カセットに組み込んだ緩衝ゲル基質と電極で構成されます。ゲルへのロードはマルチチャネルピペッタまたは自動ローディングシステムで行えます。
E-Editor™ 2.02ソフトウェア (E-PAGE™構成要素のいずれかを購入されると無料でご使用いただけます)を使用することで、E-PAGE™ゲルのデジタル画像が撮影され並べて表示されるため、比較と解析を簡単に行えます。
E-PAGE™タンパク質電気泳動システムは、以下の方法を用いたタンパク質サンプルのスクリーニングに最適です:
図1. Lumio™ Green試薬を用いたゲル内染色pEXP3-DEST Expressway™ベクターでさまざまなヒトキナーゼORFを発現させるためにExpressway™ HTPミックスを使用しました。 E-PAGE™ 96 6%ゲルで反応産物を電気泳動し、Lumio™ Green検出キットを用いて解析しました。
図2.Commassie® R-250を用いた総タンパク質染色 レーンM: 5 µL SeeBlue® Plus2 染色済みスタンダード: レーン2, 4, 21, 23: 10 µL MagicMark™ XP スタンダード:レーン6& 19 2 µL BenchMark™ Hisタグ付きスタンダード: レーン8:リゾチーム 200 ng:レーン10 炭酸脱水酵素 200 ng: レーン12: BSA 100 ngレーン15& 17 5 µLのE. coliライセート他のレーン:ブランクE-PAGE™ 48マニュアルにある推奨プロトコルに従ってCommassie® R-250で染色したゲル。
図3. E-PAGE™タンパク質電気泳動システムを用いたウェスタンブロッティング。5 µL MagicMark™ XPウェスタンスタンダード5 µL をPAGE™ 48 8%ゲルの各ウェルにロードし、予めカットした0.2 µmニトロセルロースメンブレンに転写しました(カタログ番号 LC2009). 1:1000 Anti-Xpress™抗体でブロットを探索し、WesternBreeze®免疫検出キット(抗マウス)を用いて検出しました[化学発光検出(A)および発色性検出(B)]。