ZOOM-IEF-Fractionator
ZOOM® IEF分画装置の使用は、サンプルの複雑さを低減させ、少量のタンパク質を濃縮し、検出のダイナミックレンジを増加させる迅速で信頼性ある方法となります。ZOOM® IEF分画装置を用いて溶液相等電点電気泳動を行うと、3時間で再現性のある分離が行われます。分画されたサンプルは、二次元ゲル電気泳動(2DE)、一次元ゲル電気泳動(1DE)、または二次元液体クロマトグラフィ/質量分析(2D LC/MS)によって解析することが可能です。
すべての製品を表示
ZOOM® IEF分画装置コンボキット
このキットの構成要素:
ZOOM® IEF分画装置—安全性、信頼性、耐久性のある構造。組み立てが容易なサンプルチャンバー、内蔵のバッファーチャンバー、バッファー容器、取り外し可能な電極体、安全蓋が含まれます。
ZOOM® ディスク—マニュアルで調製する必要がなく、交叉汚染の可能性が最小限に抑えられたプレキャストポリアクリルアミドゲル。これらの固定緩衝ディスクは、予め標識された、ディスポーサルで1回使い切りの製品です。一貫性および再現性に優れた分離を実現します。これらのディスク上で、サンプルは3~10のpH範囲で5つの同等な分画に分離されます(固有pHを有するディスク6枚を使用)。
ZOOM® 試薬—尿素、チオ尿素、CHAPS、両性電解質など、最適条件でのサンプル調製を保証するプロテオミクスグレードの試薬。
内容および保存:
ZOOM® 分画装置コンボキットには、ZOOM® IEF分画装置、各pHのZOOM®ディスク1パック、すべてのZOOM®試薬(尿素、チオ尿素、CHAPS、担体両性電解質pH 3~10、陽極バッファー、陰極バッファー)が含まれます。ZOOM®ディスク、担体両性電解質およびバッファーは4°Cで保存します。
2Dゲル電気泳動によるダウンストリーム処理
分画後、分離したサンプルをナローレンジまたはブロードレンジZOOM®ストリップを用いてZOOM® IPGRunner™システムでさらに解析できます。さらに、中性pHのNuPAGE® ZOOM®ゲルを用いた2次元解析を行うことができます。
技術リソース
マニュアル
クイックリファレンスカード
参考文献
  1. Zuo, X. and Speicher, D.W.(2000) Anal.Biochem.284: 266-278.
  2. Zuo, et. al.(2001) Electrophoresis 22: 1603-1615.
  3. Zuo, X. and Speicher, D.W.(2002) Proteomics: 2: 58-68.
  4. Zuo, X., Hembach, P., Echan, L., and Speicher, D.W.(2002) Journal of Chromatography B 782: 253-265.
  5. Ali-Khan, N., Zuo, X., and Speicher, D.W.(2002) Current Protocols in Protein Science 22.1: 1-19.
  6. Zuo, X. and Speicher, D.W.(2000) Methods in Molecular Biology (Humana Press, P. Cutler, ed.) In press.
  7. Zuo, X. and Speicher D.W.2004.Microscale solution isoelectrofocusing: A sample prefractionation method for comprehensive proteome analysis.In: Methods in Molecular Biology: Protein Purification Protocols.Humana Press, Totowa, NJ (P. Cutler, ed.), pp.361-375.
  8. Speicher, D.W.2004.Overview of proteome analysis.In: Proteome Analysis: Interpreting the Genome (D. Speicher, ed.).Elsevier, The Netherlands, pp. 1-18.
  9. Zuo, X., Lee, K., Speicher, D.W.2004.Electrophoretic prefractionation for comprehensive analysis of proteomes.In: Proteome Analysis: Interpreting the Genome (D. Speicher, ed.).Elsevier, The Netherlands, pp. 93-118.
  10. Speicher, D.W., Lee, K., Tang, H.-Y., Echan, L., Ali-Khan, N., Zuo, X., and Hembach, P. 2004.Current challenges in proteomics: Mining low abundance proteins and expanding protein profiling capacities.In: Advances in Mass Spectrometry, Vol. 16 (Ashcroft, A.E., Brenton, G, and Monaghan, J.J., ed.) pp. 37-57.
  11. Zuo, X., Lee, K., and Speicher, D.W.2004.Fractionation of complex proteomes by microscale solution isoelectrofocusing using ZOOM IEF fractionators to improve protein profiling.In: The Proteome Handbook (Walker, J.M., ed.) In press.
これらの製品には、研究目的に限り使用を認めたラベルライセンス(Limited Use Label License)の対象となっているものもあります。 これらの製品を使用することによって、適用されるすべてのLimited Use Label License条件を受け入れたことになります。
IPGRunner™、 SimplyBlue™、 およびXCell SureLock™はInvitrogen Corporationの商標です。 Novex®、NuPAGE®および ZOOM® はInvitrogen Corporationの登録商標です。
ZOOM® IEF 分画装置は、一部Wistar Institute of Anatomy and Biology(ペンシルベニア州フィラデルフィア)からの許可に従って開発されました。 1892年に設立されたウイスター研究所は、米国で最初に創設された独立医学研究施設です。