Search Thermo Fisher Scientific
弊社のアミノ基間架橋剤は、ホモバイファンクショナルでアミン特異的なタンパク質架橋剤であり、NHS エステルおよびイミドエステル反応基を利用して、第一級アミンへの選択的なコンジュゲーションを行うことができます。架橋剤の種類は、短鎖型、長鎖型、開裂性、不可逆性、膜透過性、および細胞表面用をご用意しております。
反応基 | 製品 | スペーサーアーム(Å) | 開裂性 | 水溶性 | 膜透過性 | 可逆性 |
---|---|---|---|---|---|---|
NHSエステル | DSG | 7.7 | 非該当 | 無 | 有 | 無 |
DSS | 11.4 | 非該当 | 無 | 有 | 無 | |
BS3 | 11.4 | 非該当 | 有 | 無 | 無 | |
TSAT(3 官能性) | 4.2 | 非該当 | 無 | 無 | 無 | |
BS(PEG)5 | 21.7 | 非該当 | 有 | 無 | 無 | |
BS(PEG)9 | 35.8 | 非該当 | 有 | 無 | 無 | |
DSP | 12.0 | チオール | 無 | 有 | 無 | |
DTSSP | 12.0 | チオール | 有 | 無 | 無 | |
DST | 6.4 | 過ヨウ素酸塩 | 有 | 有 | 無 | |
BSOCOES | 13.0 | 塩基 | 無 | 有 | 無 | |
EGS | 16.1 | ヒドロキシルアミン | 無 | 有 | 有 | |
Sulfo-EGS | 16.1 | ヒドロキシルアミン | 有 | 無 | 有 | |
イミドエステル | DMA | 8.6 | 非該当 | 有 | 有 | 有 |
DMP | 9.2 | 非該当 | 有 | 有 | 有 | |
DMS | 11.0 | 非該当 | 有 | 有 | 有 | |
DTBP | 11.9 | チオール | 有 | 有 | 無 | |
ジフルオロ | DFDNB | 3.0 | 非該当 | 無 | 有 | 有 |
アミン反応性の保護ヒドロキシルアミンであり、有機溶媒中での新たなアルデヒドおよびケトン反応プローブ合成に有用な、Molecular Probes® N―(t-BOC)―アミノオキシ酢酸・テトラフルオロフェニルエステルもご用意しております。t-BOC 基は、脂肪族アミンとの結合後、トリフルオロ酢酸を用いて定量的に取り除くことができます。