22297-BMPH-230
弊社は、スルフヒドリル基(システイン)とアルデヒド基(酸化糖タンパク質の糖鎖)間の共有結合架橋を、マレイミド反応基およびヒドラジド反応基に基づいて結合・形成するための架橋剤を提供しています。
反応基製品スペーサーアーム(Å)切断可能水溶性細胞膜透過性
マレイミド/ヒドラジドBMPH8.1A Short不要必要必要
EMCH11.8A Mid不要必要必要
MPBH17.9A Long不要不要必要
KMUH19.0A Long不要不要必要
ピリジルジチオール/ヒドラジドPDPH9.2A Shortチオール必要必要