51734showcase
迅速なゲノムスケールのベンチトップ次世代シーケンサ
Ion Proton™システムは、現状のコストが掛かり複雑なゲノムシーケンスを、予算やスケジュールに見合う形で提供します。
お見積依頼 >
Ion Proton™システムについて―最先端の研究者から
研究者からのビデオをご覧ください。
Ion Proton™システムワークフロー
エクソーム、トランスクリプトーム、そしてゲノムシーケンスのためのIon Proton™シーケンサのワークフローをご覧ください。
テクノロジー
Ion Torrent™は シンプルな反応と独自の半導体技術を組み合わせることで、シンプルで速く、低コストで、そしてスケールアップが可能なシーケンスを可能にします。
Ion Proton™システムは、ベンチトップ次世代シーケンサーの中で最大リード数を獲得するので、高品質のエクソームやトランスクリプトームシーケンシングに最適です。
ion-torrent.par.11315.image.60.60.1.
ion-torrent.par.66507.image.60.60.1.
ion-torrent.par.79776.image.60.60.1.
他の研究者のコメント
Joe Boland氏がIon Proton™システムを用いたエクソームやトランスクリプトームシーケンスを説明します。 
ビデオを見る >
Ion Proton™ シーケンサのワークフロー
1 ライブラリー作製
Ion Torrent™ライブラリーキットは、Ion半導体シーケンサによるエクソーム、トランスクリプトーム、そしてゲノムシーケンスのために最適化された、シンプルで高性能のライブラリ作製ソリューションを提供します。
2テンプレート調製
Ion Chef™システム*は、すべてのお客様にハイスループットで自動化されたテンプレート調製とチップローディングを可能にします。ロースループットで十分なお客様は、Ion OneTouch™ 2システムにより、ほぼ自動化されたテンプレート調製ができます。
3シーケンス
 Proton™システムは、トランスクリプトームやエクソームのシーケンスに最適です。シーケンスにかかる時間はわずか4時間なので、ライブラリーから1次データ解析結果までの全ワークフローを24時間未満に抑えることができます。Torrent Suite™ソフトウェアではランの設定をする際、事前に設計されたワークフローをご利用いただけます。またリアルタイムにランをモニタリングすることも可能です。
4データ解析
シーケンスデータは、自動的にTorrent SuiteソフトウェアをインストールしたProton™ Torrentサーバーに送られます。Torrent Suite™ソフトウェアは、半導体シーケンスの生データを処理し、DNAベースコールを行います。
特色とするカテゴリー
thumbnail70x75.par.82388.image.70.75.1
アプリケーション
遺伝子にはPGM™。ゲノムにはProton™。
Ion Torrent™のアプリケーションについてより詳しく
ion-torrent.par.85278.image.0.0.1.
テクノロジー
Ion Torrent™半導体シーケンス技術が、どのようにライフサイエンスに変革をもたらしているのかをぜひご覧ください。
thumbnail70x75.par.49930.image.0.0.1.
製品& サービス
Ion Torrent™シーケンサ、半導体チップ、試薬、付属品の詳細情報とご注文について。
thumbnail70x75.par.5495.image.70.75.1.
コミュニティ
Ion Torrent™コミュニティーは製品を使用する研究者らが協同で投稿しています。ぜひみなさまもご参加ください。