Search Thermo Fisher Scientific
Ion Torrent™半導体シーケンスは、どんな研究のニーズにも信頼できるソリューションを迅速に、そしてお求め易い価格で提供します。
ショートリードからロングリードシーケンスシーケンスまでに対応するIon PGM™システムは、小ゲノムシーケンスに理想的です。またIon AmpliSeq™テクノロジーと組み合わせることで、ターゲットDNA・RNAシーケンスにも応用できます。簡単で包括的なアプリケーションごとのデータ解析は、Ion Reporter™ソフトウェア、Partek® Flow®ソフトウェア、そして DNAStar SeqMan NGen®ソフトウェアを通して可能になります。
Ion Proton™システムは、Ion AmpliSeq™テクノロジー、そしてIon Reporter™ソフトウェアと組み合わせることで、ベンチトップで網羅的なエクソームシーケンスが可能になりました。またIon Proton™システムをAmbion® RNAキット、Partek® Flow® ソフトウェアと組み合わせると、1ランから6,000~8,000万リードの解析が可能になり、必要に応じてトランスクリプトームシーケンスを実施できるようになります。近い将来、このシステムをスケールアップすることで、ヒト全ゲノムシーケンスにも対応できることでしょう。
研究目的の使用のみとなっております。 人体や動物に対する診断・治療用ではありません。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.