Search Thermo Fisher Scientific
システムが順相仕様になっている事が必要です。特にポンプでは逆相仕様のピストンシールやリアシールでは順送溶媒によりダメージを受け液漏れの原因になりますので、弊社サービスによる順送仕様への変更が必要です。
機種名 | 幅ⅹ奥行きⅹ高さ | 重量 | 動作時平均消費電力 | 最大消費電力 | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (kg) | (VA) | (VA) | ||
ICS-900 | ICS-900 | 240 ⅹ 400 ⅹ 330 | 14 | 75 | 339 |
ICS-1100 | ICS-1100 | 224 ⅹ 533 ⅹ 561 | 30 | 109 | 212 |
ICS-1600 | ICS-1600 | ||||
ICS-2100 | ICS-2100 | ||||
ICS-4000 | ICS-4000 | 215 ⅹ 600 ⅹ 505 | 25 | 130 | 200 |
ICS-5000+ | ICS-5000+ DP | 230 ⅹ 560 ⅹ 410 | 20 | 88 | 205 |
ICS-5000+ SP | 230 ⅹ 560 ⅹ 410 | 38 | 73 | 169 | |
ICS-5000+ DC (デュアル) | 445 ⅹ 570 ⅹ 420 | 38 | 210 | 252 | |
ICS-5000+ Low Temperature DC | 445 ⅹ 597 ⅹ 420 | 43 | 492 | 627 | |
ICS-5000+ EG | 230 ⅹ 560 ⅹ 410 | 18 | 34 | 132 | |
ICS-5000+ TC | 444 ⅹ 503 ⅹ 174 | 14 | 45 | 90 | |
ICS-6000 | ポンプモジュール SP | 230 ⅹ 560 ⅹ 410 | 20.4 | 50 | 115 |
ポンプモジュール DP | 230 ⅹ 560 ⅹ 410 | 24.1 | 60 | 140 | |
検出器/クロマトグラフィーモジュール | 445 ⅹ 570 ⅹ 420 | 38 | 200 | 240 | |
Standard DC | |||||
検出器/クロマトグラフィーモジュール | 445 ⅹ 597 ⅹ 420 | 43 | 453 | 577 | |
Low Temperature DC | |||||
溶離液ジェネレーターモジュール EG | 230 ⅹ 560 ⅹ 410 | 18 | 30 | 115 | |
Easion | Easion | 240 ⅹ 400 ⅹ 330 | 14 | 75 | 339 |
Integrion | Integrion | 330 ⅹ 559 ⅹ 625 | 41 | 165 | 275 |
Integrion RFIC | |||||
Aquion | Aquion | 224 ⅹ 533 ⅹ 561 | 23 | 109 | 212 |
オートサンプラー | AS-AP | 445 ⅹ 516 ⅹ 359 | 25.2 | 160 | 180 |
AS-AP(冷却機能付) | 445 ⅹ 516 ⅹ 359 | 26.8 | 160 | 180 | |
AS-DV | 445 ⅹ 560 ⅹ 230 | 16 | 15 | 45 | |
AS-HVJ | 400 ⅹ 522 ⅹ 715 | 30 | 150 | ||
Chromeleon CDS | Dell OptiPleⅹ 7090 (ミニタワー) | 169 ⅹ 367 ⅹ 301 | 10 | ||
デスクトップ | モニター Dell 23インチ | 545 ⅹ 180 ⅹ 415 | 3 | 20 | 25 |
ワークステーション | CANONレーザープリンタ LBP6030 | 364 ⅹ 249 ⅹ 199 | 5 | 330 | 740 |
周辺機器 | 紫外可視吸光光度検出器 VWD | 444 ⅹ 503 ⅹ 152 | 15.4 | 100 | |
RBU-520 | 260 ⅹ 507 ⅹ 185 | 10.1 | 20.3 | 21.9 | |
RCU-520 | 260 ⅹ 507 ⅹ 185 | 12.5 | 68.1 | 72 | |
PRU-520(1cj) | 260 ⅹ 507 ⅹ 200 | 6.4 | 35.9 | 131 | |
PRU-520(2ch) | 260 ⅹ 507 ⅹ 200 | 7.8 | 89.4 | 163 | |
PPU-520 | 260 ⅹ 507 ⅹ 200 | 15.6 | 57.4 | 67.3 | |
PCM-530B | 260 ⅹ 450 ⅹ 555 | 35 | 780 | ||
PCM-530C | 260 ⅹ 450 ⅹ 555 | 35 | 780 | ||
ICW-3000 本体 | 290 ⅹ 360 ⅹ 510 | 6.2 | 70 | 100 | |
AⅹPポンプ | 150 ⅹ 210 ⅹ 150 | 5 | 25 | 50 | |
濃縮ポンプ SP21-13 | 79 ⅹ 285 ⅹ 144 | 3 | |||
脱気装置 BG-32-02 | 70 ⅹ 271 ⅹ 130 | 2.4 |
施設の点検などで停電の計画がわかっている場合は、データの安全を確保するためにあらかじめパソコン、サーバーなどをシャットダウンしておいてください。
また、装置や消耗品のトラブルを避けるために各装置も使用を停止して、電源を遮断しておいてください。
やむを得ず装置稼働中に停電があった場合は、復電後に通常の手順で装置を再起動させ、動作が正常であるかどうかの確認をお願いいたします。
以下に、各装置の復電時の状況を記します。
システム | 復電時動作状況 |
---|---|
イオンクロマトグラフ・IC | ポンプ、オーブン、セルなど、すべてOFF状態で通電されます。 |
高速液体クロマトグラフ・HPLC | ポンプ、オーブン、セルなど、すべてOFF状態で通電されます。 |
荷電化粒子検出器 | ガスは停止状態で通電されます。 |
窒素ジェネレータ | 窒素発生、ガス供給状態で通電されます。 |
荷電化粒子検出器 | ガスは停止状態で通電されます。 |
システム | 生産中止時期 | 修理対応期間 | 後継販売機種 |
---|---|---|---|
IC 本体 | |||
M-10 | 1982 | 終了 | - |
M-12 | 1982 | 終了 | - |
M-14 | 1982 | 終了 | - |
M-16 | 1982 | 終了 | - |
2000i シリーズ | 1991 | 終了 | - |
QIC | 1984 | 終了 | - |
2000i/SP | 1991 | 終了 | - |
QIC-2 | 1994 | 終了 | - |
4000i | 1988 | 終了 | - |
8000i | 1988 | 終了 | - |
4500i | 1991 | 終了 | - |
8200i | 1992 | 終了 | - |
DX-100 | 1996.06 | 終了 | - |
DX-300 | 1995.06 | 終了 | - |
DX-AQ | 1997.06 | 終了 | - |
DX-500 | 2001.06 | 終了 | - |
DX-120 | 2003.03 | 終了 | - |
DX-320 | 2003.03 | 終了 | - |
DX-800 | 2008.12 | 2015.12 | - |
DX-600 (DX-500 として販売) | 2003.03 | 2010.12 | - |
ICS-2500 (DX-500 として販売) | 2005.12 | 2012.12 | - |
ICS-1000 | 2009.09 | 2016.05 | Integrion |
ICS-1500 | 2009.09 | 2016.05 | Integrion |
ICS-2000 | 2009.09 | 2016.05 | Integrion |
ICS-1100 | 2016.03 | ※ | Integrion |
ICS-1600 | 2016.03 | ※ | Integrion |
ICS-2100 | 2016.03 | ※ | Integrion |
ICS-90 | 2007.05 | 2014.12 | - |
ICS-90A | 2008.05 | 2015.06 | - |
ICS-900 | 2016.03 | ※ | Easion |
ICS-3000 | 2010.06 | 2017.05 | ICS-6000 |
ICS-5000 | 2012.11 | 2019.08 | ICS-6000 |
ICS-5000+ | 2017.01 | ※ | ICS-6000 |
モジュール | |||
ASM | 1993 | 終了 | AS-DV |
AS-50 | 2005.12 | 2012.12 | AS-AP |
AS-40 | 2009.03 | 2016.05 | AS-DV |
AS | 2011.05 | 2018.04 | AS-AP |
AD-20 | Obsolete | 2011.06 | VWD-IC |
AD-25 | 2006.11 | 2013.12 | VWD-IC |
PDA-100 | Obsolete | 2013.05 | - |
UVD-170/340 | 2001.08 | 2013.06 | VWD-IC |
SP-10 | 2003.10 | 2008.11 | - |
SP-11/12 | 2013.7 | 2020.12 | SP-21/22 |
EG-40 | 2009.06 | 2009.06 | - |
EG-50 | 2006.11 | 2011.12 | - |
周辺装置 | |||
DAS-80/80-2ch | 1996 | 2011.01 | AS-AP |
DAS-100 | 2014 | 2019.06 | AS-HVJ |
AS-1000/3500 | 1996 | 2014.12 | AS-AP |
ICW-2000 | 2007 | 2015.03 | ICW-3000 |
UVD-500 | 2002 | 2012.12 | VWD-IC |
PCM-500 | 2004 | 2012.12 | PCM-530 |
PCM-510 | 2010 | 2017.12 | PCM-530 |
PCM-520 | 2021 | ※ | PCM-530 |
PCS-200 | 2005 | 2012.12 | - |
SPU-300 | 2019.03 | ※ | - |
LVS-300 | 2017.10 | ※ | - |
UCI-50/UCI-100 | 2014 | 2017.05 | - |
※サポート終了時期は販売終了から 7 年を目安としておりますが、部品の調達状況などによって時期が変更になることがありますので、ご了承をお願いいたします。
こちらにもイオンクロマトグラフ (IC) に関するFAQがございます。