Thermo Scientific 43iQ 型二氧化硫 (SO2) 气体分析仪采用脉冲荧光技术测量样气中二氧化硫的浓度。紫外灯的脉冲可增加光强,从而实现更大的紫外能量通量,可检测更低浓度的 SO2。与常用的透射滤光片相比,反射式带通滤光片较少受到光化学降解的影响,在波长隔离方面更具选择性。因此提高了检测特异性和长期稳定性。
iQ 系列仪器平台是用于环境和源气体分析的智能环境监测解决方案,能够更好地控制仪器性能和数据可用性。
- 分布式测量和控制 (DMC) 模块的设计使维修更简单。每个 DMC 模块都包含自己的微处理器控件,支持在模块级别进行功能性能验证。
- 内置的预防性诊断和预防性维护计划可以在故障发生之前对问题进行识别。iQ 系列平台直接向 Thermo Fisher Scientific 的世界级服务支持团队或本地指定的收件人发送电子邮件通知,以便在出现运行故障之前主动告知分析仪的性能状况并确定备件需求。
- iQ 系列平台支持 Modbus、串口和以串太网上的串流和 VNC 协议、模拟和数字 I/O,可方便地集成到大多数数据管理系统中。
- 三个标准 USB 端口可方便地下载数据和连接其他硬件,例如:计算机键盘或鼠标。
- iQ 系列 GUI 在 7 英寸彩色触屏显示器上运行。GUI 非常灵活,可以自定义实现量身定制的体验,使日常操作更简便。个性化的 ePort 软件使您可以通过 PC 远程访问分析仪。使用 ePort 控制可以让您体验到与仪器触摸屏相同的图形用户界面和感受,使您能够快速熟悉操作。
解更多关于 43iQ 型二氧化硫分析仪和 iQ 系列气体分析仪全线产品的信息。