Fast5-banner-740x142
2014 年 8 月
第 I 卷,第 8 版
在使用 Thermo Scientific™ 42i 型系列气体分析仪测量 NO、NO2 和 NOx 气体量时,请注意以下 5 项提示和技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015. 
Read discontinuation notice
不锈钢与钼笼转换器
fast5-one
选择适当的转换器会对性能和运行产生有利影响。根据您的具体应用,您有两种转换器可选:不锈钢转换器和钼笼转换器(也称为"钼"转换器)。钼转换器主要用于 NO2  浓度通常低于 100 ppb 的环境应用。在 O2  浓度低于 3% 和 NO2  浓度低于 1 ppm 的源应用中,可以使用钼转换器。钼转换器寿命通常为大约 20,000 ppm 小时的 NO2
而不锈钢转换器则不建议用于环境应用,因为它们的工作温度非常高 (625° - 635°C),可能分解氨气等气体,产生虚假读数。不锈钢转换器几乎用于除了极低 O2  含量之外的所有源应用。使用不锈钢转换器时,样品必须具备 3% 或更高的氧气浓度,否则氧化层会随着时间推移而剥落,并且停止将 NO2  转化为 NO。
留心绿泥
fast5-two
当臭氧抑制器出口和泵入口之间的排气管线出现绿色沉淀物(也称为"绿泥")时,通常是由来自臭氧抑制器的氧化铜残留物形成。因为钼转换器组件内的臭氧抑制器充满铜网材料,随着时间推移可能会滤出氧化铜,从而可以在管道内看到绿色。
绿泥在臭氧抑制器不够热时出现,所以,建议的解决方案是提高钼转换器的工作温度。工厂默认温度为 325°C。进行绿泥问题的故障排除时,尝试将温度提高为 335°C – 340°C。转换器的最高工作温度为 350°C。
解决绿泥问题的另一种方法是确保臭氧抑制器牢固包裹转换器,特别是刚更换过抑制器不久的情况下。适当的包裹对于实现最大的表面接触是必要的,可以优化热转换过程。
最后,确保接头伸到转换器组件外壳以外。如果臭氧抑制器在转换器组件内没有正确放置,则臭氧抑制器的 "U” 端会伸出转换器滤筒末端之外太多,妨碍适当的热传递。
解决绿泥问题对于维持正常运转和性能至关重要。如果绿泥进入泵头,则会沉积在阀门上,妨碍阀门正常运作,导致压力和流量问题。如果您仍然需要帮助消除绿泥,请 发送电子邮件 或者拔打 (866) 282-0430,选择 2 联系技术支持部门。
了解您的仪器
fast5-three
42i 型气体分析仪有换代,会随仪器提供不同版本的泵和毛细管。正确识别您的泵和毛细管可以确定性能规格、正确的维护计划和具体的备用部件订购号码,例如泵恢复套件。如需帮助对泵进行识别,请参阅技术公告  TB1111P1 。要获取关于识别毛细管的分步指南,请参阅  TB112911CAP
更换臭氧清洁器
fast5-four
线性和校准偏移的下降意味着是时候更换臭氧清洁器了。举例来说,如果您的样品为 12 ppm,而您看到的读数是出现 8 ppm 之后急剧上升至 12 ppm,则可能是因为臭氧清洁器耗尽。臭氧清洁器应该能维持一到两年,取决于仪器空气的相对湿度。记住,如果您使用渗透干燥器,则臭氧清洁器的寿命会长很多。
要更换臭氧清洁器,请将清洁器顶部和底部的管道断开。将清洁器从固定夹取出,然后将替换清洁器安装在固定夹上。将 Teflon™ 管道重新安装到臭氧清洁器的顶部和底部,您的仪器现在就恢复正常并且可以运行了!如需订购臭氧清洁器,请 发送电子邮件 或拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门,并申请部件号 101016-00。
升级为渗透干燥器
fast5-five
如果您目前没有使用渗透干燥器,可以考虑升级,以实现更一致的性能,并节省维护时间。若要升级,可改装您现有的仪器,也可以购买 42i 型气体分析仪等新仪器。如需购买新仪器, 请发送电子邮件 或者拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系我们的客户服务部门,想要改装您现有的仪器,请 发送电子邮件 或拨打 (866) 282-0430,选择 2 联系技术支持部门。
fast5-arrow
下个月的主题: 寒冷天气监测
fast5-showcase-image-230x195
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems. 
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month! 
Sign up ›
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。