Search Thermo Fisher Scientific
为确保 Thermo Scientific™ Mercury Freedom 系统在各种条件下的浓度读数准确,需要对该系统进行线性检查。 根据美国 EPA 法规,同样需要每周对系统完整性进行检查,以确保氧化汞的运输和转化安全。 在执行这些检查时,请记住以下五项提示与技巧:
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
要通过系统完整性检查,氧化剂需要产生 50% 以上的氧化汞。 总转化器效率需等于或高于 90% 的跨度浓度,备用规范的绝对偏差(即参考值和分析仪反应值之差)为 0.8ug/m3。 有关转化器效率计算(包括氯稀释因子)的完整说明,请参阅氯化汞发生器手册。
要执行系统完整性检查 (SIC),系统需保持工作温度至少 12 小时。 此外,不应出现温度或压力的主动报警。 必须打开探头盖,以确保无冷点。 必须确保有充足的氯气流,因而需要物理测量氯气瓶下游孔口出来的氯气。 还可以使用该值来计算转化器效率。 更多信息,请参见 系统完整性检查技术公告准备工作表。
我的 SIC 不合格,现在该怎么办? 完整性检查不合格通常并不一定意味着需要更换转换器核心或氧化剂。 完整性检查不合格的最常见原因是探头存在冷点或者探头内部的管子需要更换。 该问题常常发生在稀释模块与孔口组件之间,以及孔口组件至转化器。 SIC 不合格的其他常见原因包括管道融化、水化器泄漏或者氧化剂在入口处泄漏。 过滤器涂膜不佳,过滤器超声处理过当或者使用苛性清洁剂冲洗过滤器都可能导致出现问题并需要更换。 过滤器通常需要每半年更换一次,或者根据工艺条件进行更换。
如果您的 系统 线性检查不合格,请首先执行完整的高级系统校准。 完成系统校准后,在 Thermo Scientific 80i 型汞分析仪和 Thermo Scientific 81i 型汞校准器上执行三个水平的 仪器 跨度测试,以运行和验证线性。 这将有助于排除非线性的可能来源。 如果仪器跨度验证为非线性,请确保您的 81i 型汞校准器已获得 NIST 认证并已通过要求的 QA 检查。 要获得并保持 NIST 认证,请了解有关 汞校准器认证服务的更多信息。
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。