Fast5-banner-740x142
2015 年 8 月
第 II 卷,第 8 版
测量 SO2 时,请注意以下 5 项提示和技巧:  
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015. 
Read discontinuation notice
设置预校准检查
fast5-one
在对您的 Thermo Scientific™ 43i 型 SO2 分析仪 维修或执行最终的合规校准之前,您可能希望对设备执行预校准。不同型号的 Thermo Scientific 43i 型 SO2 分析仪系列有不同的预校准程序。请点击下面的链接,获取您特定仪器型号适用的设置程序:
Thermo Scientific™ 43i 型 SO2 分析仪预校准*
Thermo Scientific™ 43i-HL 型高含量 SO2 分析仪预校准*
Thermo Scientific™ 43i-TLE 型痕量 SO2 分析仪预校准*
设置合适的灯电压
避免您的湿式洗涤器出现汞流失
每个型号都需要不同的灯电压设置,请参见下表了解您特定的 SO2  分析仪对应的电压和使用寿命。 请注意,在安装 43i 型紫外灯时,请确保您的灯完全装入灯座。如果未正确装入,有可能导致电弧放电,从而缩短灯的使用寿命。
型号伏特   使用寿命
Thermo Scientific 43i 型 SO2 分析仪800     3-5 年
Thermo Scientific 43i-HL 型高含量 SO2 分析仪600     5 年以上
Thermo Scientific 43i-TLE 型痕量  SO2 分析仪1000     1-2 年
请不要清洁镜子
fast5-three
请不要尝试清洁镜外壳组件中的镜子。这些镜子不会接触样本气体,所以不要清洁。否则,可能导致镜子损坏。如果由于紫外线降解而需要更换入口的镜子或镜模块的外壳,请参阅 镜外壳技术公告 了解详细信息*。 
灯强度报警或灯电压报警
fast5-four
当  Thermo Scientific 43i 型 SO2 分析仪 发出灯电压报警或强度报警时,这可能与以下三种组件中的任何一个有关:闪光灯、紫外灯插座组件或闪光强度组件。故障表现还可能与测量接口板或镜模块组件有关,但发生这种情况的可能性较小。请参阅 故障排除技术公告 了解详细信息。*
检查您的清理管
fast5-five
清理管是一种通过高压使碳氢化合物分子渗过管壁,由此清除样品中碳氢化合物的管道。SO2 分子将完好无损地通过碳氢化合物清理管 它的使用寿命一般为 3 到 5 年,具体取决于应用。如果您的仪器性能不稳定,有可能是您的碳氢化合物清理管出现了问题。请仔细检查您的碳氢化合物清理管是否有颜色变化。如果大部分管路变色,则表示有可能需要更换清理管。清理管也有可能并没有变色,而是出现了故障,比如存在 针孔泄漏问题。如需订购此替换部件(部件号 8746), 请发送电子邮件 或者拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
fast5-showcase-image-230x195
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems. 
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month! 
Sign up ›
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。
*如果有任何链接失效,请访问我们的在线资源库查看关于此问题的技术公告。