Fast5 bannner
2018 年 5 月
第五卷,第 2 版
iQ 系列气体分析仪使用 MODBUS 协议,因此用户可以执行以下功能:读取各种浓度和其他测量值、读取分析仪的数字输出状态、触发或模拟仪器的数字输入激活以及改变仪器的操作设置。
《iQ 系列通信手册》中详细说明了已实现的 MODBUS 命令。iQ 系列通信手册
MODBUS 注册表可从 thermofisher.com 网站上轻松找到。要找到最新的 MODBUS 注册表,请转到相应的 iQ 系列仪器产品页面(见下文),然后到页面底部的“文档”部分即可。
Thermo Scientific iQ 系列 MODBUS 注册表:
iSeries 系列产品停产
温馨提示,随着 iQ 系列分析仪的推出,2018 年 6 月 30 日以后,我们将不再接受 42i、42iLS、43i、48i、49i、49iPS、410i、146i 和 111i 气体分析仪的订单。但我们将继续供应耗材、备件和服务(视情况而定)直至 2025 年 12 月 31 日。
关于未来的 Fast5 月刊您有何建议?请告知我们 ›
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。