Search Thermo Fisher Scientific
包含数据!2016年在ThermoFisher.com上关于环境和过程监测搜索最多的术语是Thermo Scientific 48i CO一氧化碳分析仪。五分钟内学到关于48i的提示:
诊断菜单中的AGC强度屏幕(只读)显示自动增益控制(AGC)线路参考信道的强度(赫兹)。自动增益控制线路优化了48i型的噪音和分辨率水平。自动增益控制的强度读数通常在20万Hz左右。在校准前,光学元件清洁并达到峰值时,可获得最佳结果。一旦自动增益控制(AGC)强度低于20万赫兹时,应随时检查镜子,因为低输出的一个原因是镜子上的灰尘或未对准导致光衰减。
查看48i型一氧化碳分析仪镜像峰值技术公告,了解48i型一氧化碳分析仪中镜像峰值/优化的步骤。
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。