Search Thermo Fisher Scientific
细胞凋亡(Apoptosis)也称为程序性细胞死亡,是高度调控的过程:不仅除去机体内无需的细胞和组织、使机体正常生长和发育,而且杀死多余的免疫细胞和病毒感染或DNA损伤的细胞、最大地减少对机体的威胁[1]。
细胞凋亡(程序性细胞死亡)在细胞形态和细胞生理上都不同于细胞坏死(损伤性细胞死亡)。与坏死细胞不同,凋亡细胞表现出细胞核染色质紧密、细胞质收缩以及产生膜结合的凋亡小体(图1),而且细胞凋亡还可通过基因断裂以及多种细胞蛋白裂解或降解来与细胞坏死区分。细胞凋亡的失调与多种疾病也相关,包括癌症、中风、阿尔茨海默病和多种自身免疫性疾病。
图1.细胞凋亡与坏死过程
第一行从左到右依次为:细胞凋亡//形成小泡//细胞分裂成多个凋亡小体,随后被胞吞。不发生炎症。
第二行:Normal cell翻译为正常细胞
第三行:Necrosis翻译为:细胞坏死//Cell Swells翻译为细胞胀大//Plasma…翻译为细胞膜破碎,细胞和核内物质裂解导致炎症发生。
可以通过三种不同的途径诱导凋亡:1)靶向线粒体功能(线粒体通路、细胞通路或凋亡内在通路)、2)通过衔接蛋白(死亡受体或凋亡外在通路)直接转导信号,以及3)穿孔素/颗粒酶通路[2-3]。
鉴定凋亡过程中的细胞很具挑战性,因为作为凋亡指标的多种试剂盒也同时会检测其他细胞状态的结构和功能上的变化。还有,还未有单一指标完全定义各种状态下的程序性细胞死亡,同时凋亡通路和细胞类型也会使检测指标表现不同。因此,最好使用多种方法检测细胞凋亡,点击此处查看细胞凋亡实验检测方案。
细胞凋亡有个典型特征是线粒体活性受损,包括膜电位丧失和线粒体氧化还原能力改变。发生这些的主要原因是线粒体通透性转换孔被打开了,使得离子和小分子可以通过,以及释放了细胞色素C。
细胞凋亡过程中细胞核形态变化的特征是DNA链断裂、DNA片段化、核膜降解和细胞核起泡,产生微核。赛默飞有多种检测方法来确定这些形态学变化:
细胞膜在细胞凋亡过程中都发生变化。细胞膜变形或起泡发生在细胞凋亡早期,且细胞凋亡过程经常可见脂质成分和细胞膜完整性变化。例如,磷脂酰丝氨酸从细胞质膜的内部小叶变位到外部小叶上,使其处在外部细胞环境中。
细胞凋亡是高度调控的过程,涉及很多的信号通路。赛默飞为您提供种类齐全的抗体、ELISA试剂、多因子免疫试剂盒、多肽和重组蛋白以及特异性靶向蛋白的基因组试剂盒;这里有常用细胞凋亡蛋白相关的检测试剂盒。
了解关于细胞凋亡途径、凋亡死亡受体途径和CTL介导的凋亡途径的更多信息
表 2.关键凋亡通路蛋白研究产品的示例。
蛋白质 | 全称 | 一抗 | ELISA 试剂盒 | 蛋白/多肽 | TaqMan检测试剂盒 |
---|---|---|---|---|---|
AIF | 凋亡诱导因子 | AIF抗体 | AIF蛋白/多肽 | AIF TaqMan检测试剂盒 | |
Apaf-1 | 凋亡蛋白酶活化因子 | Apaf-1抗体 | Apaf-1 ELISA | Apaf-1 TaqMan检测试剂盒 | |
Bcl蛋白家族 (Bcl-2、Bcl-10、Bcl-x、Bcl-XL、Bcl-XS、Bcl-w) | B细胞淋巴瘤蛋白 | Bcl蛋白家族抗体 | Bcl蛋白家族ELISA | Bcl蛋白家族蛋白/多肽 | Bcl蛋白家族TaqMan检测试剂盒 |
t-BID/BID-p15 | 部分BH3结构域凋亡诱导蛋白抗原; BH3结构域凋亡诱导蛋白抗原p15 | t-BID/BID-p15抗体 | t-BID/BID-p15 TaqMan检测试剂盒 | ||
半胱天冬酶-3 | 半胱氨酰天冬氨酸-蛋白酶-3 | 半胱天冬酶-3抗体 | 半胱天冬酶-3 ELISA | 半胱天冬酶-3蛋白/多肽 | 半胱天冬酶-3 TaqMan检测试剂盒 |
Caspase-7 | Cysteinyl aspartic acid-protease-7 | Caspase-7抗体 | Caspase-7 proteins/peptides蛋白/多肽 | Caspase-7 TaqMan检测试剂盒 | |
Caspase-9 | Cysteinyl aspartic acid-protease-9 | Caspase-9 抗体 | Caspase-9 ELISA | Caspase-9 蛋白/多肽 | Caspase-9 TaqMan检测试剂盒 |
Cytochrome c | Cytochrome c抗体 | Cytochrome c ELISA | Cytochrome c TaqMan检测试剂盒 | ||
Fas/CD95 | Fas/CD95抗体 | Fas/CD95 ELISA | Fas/CD95蛋白/多肽 | Fas/CD95 TaqMan检测试剂盒 | |
Fas-配体/CD178 | Fas-配体/CD178抗体 | Fas-配体/CD178 ELISA | Fas-配体/CD178 TaqMan检测试剂盒 | ||
Smac/DIABLO | 半胱天冬酶的第二线粒体活化剂/直接 | Smac/DIABLO抗体 | Smac/DIABLO ELISA | Smac/DIABLO蛋白/多肽 | Smac/DIABLO TaqMan检测试剂盒 |
细胞凋亡途径
凋亡是多细胞生物中调控细胞死亡的严格调节过程。了解关于多个重要途径的更多信息。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。