48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
由于技术不断地小型化,对纳米级设备和结构的需求不断增加。将最新想法和设计转化为宝贵资产的挑战只会持续增长,成功设计纳米级设备需要克服重大的技术和财务障碍。
标准的纳米批处理工艺涉及为每个图层组合使用不同的仪器。这些纳米级产品的设计仪器可能包括用于抗蚀剂涂敷的旋涂机、光刻工具,用于抗蚀剂显影的湿化学试剂,等离子体清洁剂,以及用于图案转印的沉积或蚀刻设备。使用如此多的独特工具才能实现高成本、耗时的原型设计过程。随着研究人员将纳米技术推进到较小尺寸,这些成熟的纳米成型程序和配方常常不再符合快速开发的需求。
可靠的纳米原型技术将具有用于执行图案设计的专用策略。这将包括实时观察纳米材料的图案成形过程,并立即以高分辨率对最终结构成像的能力,从而实现对图案成形过程的独特控制。这也将为观察者提供连续的即时反馈,加快他们的研发进程。这就是为什么 DualBeam(聚焦离子束 - 扫描电子显微镜或 FIB-SEM)技术特别适合纳米原型设计应用的原因。因为 FIB 通过铣削或化学沉积在纳米尺度上准确添加或去除材料,扫描电镜SEM 可提供高分辨率成像。
赛默飞世尔科技提供了将纳米级设计变为现实的智能且高效方法。我们的 DualBeam 仪器具有独特的精密样品台,并配有最先进的软件和图案引擎。这些用于研究纳米成型的产品共同缔造了一个强大的原型设计工作流程,使您能够快速设计、创建和检测微型以及纳米级功能原型设备。
左:使用 NanoBuilder 软件创建的电迁移结构。右:单个通道特写。
左:使用 NanoBuilder 软件创建的电迁移结构。右:单个通道特写。关键尺寸可低至 10 nm。
Style Sheet for Komodo Tabs
研究纳米成型的相关资源
研究纳米成型的应用
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
研究纳米成型的样品
电池研究
通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。
了解更多 ›
金属研究
金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析TEM样品制备
了解更多 ›
催化研究
催化剂对于大多数现代工业工艺至关重要。其效率取决于催化颗粒的微观组成和形态;EDS电镜是研究这些性质的理想选择。
了解更多 ›
纳米粒
在纳米技术领域,材料的性质与宏观技术领域中有本质的不同。为了研究它们,S/TEM仪器可以与能量色散X射线光谱仪结合使用,以获得纳米、甚至亚纳米级的分辨率数据。
了解更多 ›
研究纳米成型的电镜相关产品
仪器卡片原件样式表
Helios 5 DualBeam
  • 全自动、高质量、超薄 TEM 样品制备
  • 高通量、高分辨率的亚表面和 3D 表征
  • 快速纳米原型设计能力
NanoBuilder
  • 基于 CAD 的原型设计
  • 全自动作业执行、阶段导航、减薄和沉积
  • 自动对准和漂移控制
AutoScript 4
  • 更高的重现性和回收率
  • 无人值守的高通量成像和模式
  • 支持 Python 3.5 脚本环境
联系我们
想要借助FIB-SEM电镜研究纳米成型,进而加速或拓展纳米原型设计?如果您需要更多相关资料, 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!