電子顕微鏡法
電子顕微鏡法を用いた植物学
植物細胞生物学および作物学的効率に関する基礎的な知見を得るためのクライオ電子顕微鏡法。
生物界に対する理解が深まるようなブレイクスルーは、基礎的な生物学的プロセスの研究によって起こります。植物学および作物学の分野におけるこうした知見によって、細胞機能のみならず、未知の化学物質または病原体と植物の相互作用も明らかになることがあります。たとえば、電子顕微鏡法によりウイルス/真菌と作物の相互作用を明らかにし、病害予防に関する画期的な情報が得られれば、作物や農産物の収穫量増大につながります。
クライオ EM の特に優れている点は、タンパク質(単粒子解析法)、細胞状況(トモグラフィー)、そして植物の全体構造(大容量解析)に至るまで、幅広い範囲で詳細な観察が可能であり、そのおかげで基礎的な相互作用およびメカニズムを深く理解できるということです。
Style Sheet for Techniques and Media Gallery Tab
サンプル
タンパク質分析
クライオ電子顕微鏡法は原子レベルに近い分解能でタンパク質の3次元構造を明らかにします。クライオ電子顕微鏡法により、複合体や結晶化できない試料だけでなく、細胞が生きている状態での構造情報が得られます。
詳細はこちら ›
ウイルス分析
クライオ電子顕微鏡は、原子レベルに近い分解能でウイルス粒子や抗原-抗体インターフェースの3次元構造を可視化できます。ある種のウイルスは対称性の高い構造を持つため、クライオ電子顕微鏡による解析に適しています。
詳細はこちら ›
単粒子解析法
単粒子解析法(SPA)はクライオ電子顕微鏡法のひとつであり、原子分解能に近い構造解析が可能で、ダイナミックな生物学的プロセスおよび生体分子複合体/アセンブリの構造を明らかにします。
詳細はこちら ›
クライオトモグラフィー
クライオ電子線トモグラフィー(cryo-ET)を用いれば、個々のタンパク質の構造情報と細胞内の空間的な位置関係の両方を明らかにできます。これはcryo-ET特有の機能であり、この機能により、cryo-ETは細胞生物学における大きな可能性を秘めています。Cryo-ETは光学顕微鏡法と、単粒子解析法などの原子レベルに近い分解能を達成する手法とを橋渡しする技術です。
詳細はこちら ›
統合構造生物学
タンパク質の機能を理解するためには、個々のタンパク質だけではなく、タンパク質複合体の構造情報も理解することが必要です。統合構造生物学では、質量分析法とクライオ電子顕微鏡法を組み合わせ、大規模なタンパク質複合体の動的構造を把握できます。
詳細はこちら ›
大容量3Dイメージング
in situ切片作製とマルチエネルギーデコンボリューション走査型電子顕微鏡法(MED-SEM)を組み合わせた新たなシリアルブロックフェイスイメージング(SBFI)ソリューション。自動化と使いやすい機能により、大容量サンプルで等方性分解能を実現します。
詳細はこちら ›
単粒子解析法
単粒子解析法(SPA)はクライオ電子顕微鏡法のひとつであり、原子分解能に近い構造解析が可能で、ダイナミックな生物学的プロセスおよび生体分子複合体/アセンブリの構造を明らかにします。
詳細はこちら ›
クライオトモグラフィー
クライオ電子線トモグラフィー(cryo-ET)を用いれば、個々のタンパク質の構造情報と細胞内の空間的な位置関係の両方を明らかにできます。これはcryo-ET特有の機能であり、この機能により、cryo-ETは細胞生物学における大きな可能性を秘めています。Cryo-ETは光学顕微鏡法と、単粒子解析法などの原子レベルに近い分解能を達成する手法とを橋渡しする技術です。
詳細はこちら ›
統合構造生物学
タンパク質の機能を理解するためには、個々のタンパク質だけではなく、タンパク質複合体の構造情報も理解することが必要です。統合構造生物学では、質量分析法とクライオ電子顕微鏡法を組み合わせ、大規模なタンパク質複合体の動的構造を把握できます。
詳細はこちら ›
大容量3Dイメージング
in situ切片作製とマルチエネルギーデコンボリューション走査型電子顕微鏡法(MED-SEM)を組み合わせた新たなシリアルブロックフェイスイメージング(SBFI)ソリューション。自動化と使いやすい機能により、大容量サンプルで等方性分解能を実現します。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Krios G4 Cryo-TEM
  • 改良されたデザイン
  • 新規ラボにも既存ラボにも簡単に適合
  • 最大限の生産性と自動化
  • 高分解能3D再構築に適した高画質
GlaciosCryo-TEM
  • 80~200 kVの変更可能な加速電圧
  • 業界最先端の冷却試料トランスファーシステム「オートローダー」
  • 省スペース
  • 優れた使いやすさ
Talos Arctica TEM
  • データ取得スピードの向上
  • サンプルのロボット操作と自動ローディングによる高品質のデータ
  • 無人操作プラットフォームとデータの自動取得
  • リモート診断と予防メンテナンスサービスによりコストを削減
Talos L120C TEM
  • 安定性の向上
  • 4K x 4K Ceta CMOSカメラ
  • 25~650 kXのTEM倍率範囲
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
VolumeScope 2 SEM
  • 大容量の試料からの等方性3Dデータ
  • 高真空および低真空モードにおける高コントラスト、高分解能
  • 通常のSEM使用からシリアルブロックフェイスイメージングへ簡単に切り替え
Vitrobotシステム
  • 試料の全自動急速凍結
  • ブロッティング装置
  • 半自動グリッド転送
  • 複数試料の高速なデータ取得
Tomography 5 Software
  • 自動マルチサイトバッチトモグラフィー
  • 自動カセットマッピング
  • 線量対称傾斜を用いた電子線量の最適化
  • Selectrisイメージングフィルターとの完全統合
EPU 2 Software
  • 単粒子解析法のための顕微鏡組込型ソリューション
  • ハイスループットの粒子捕集用に最適化
  • フィルム、CCDカメラおよび直接電子検出器に適合
Amira Software
ライフサイエンス
  • 2D-5D生体イメージングデータを見る
  • 構造の明確化と理解
  • 統計情報の取得
  • レポートや美しいアニメーションの共有
Maps Software
  • 広領域の高分解能画像を取得
  • 関心領域を容易に発見
  • 画像取得プロセスを自動化
  • 異なる機器で得られたデータを相関