がん研究における次世代シーケンシングアプローチ:ターゲットパネル
がん研究における次世代シーケンシングアプローチ:ターゲットパネル
求めるデータをより多様なサンプルから得るために、Ion AmpliSeq テクノロジーは FFPE や FNA サンプルで頻繁に見られる断片化 DNA に対して均一性の高いカバレッジの取得に役立ちます。
Ion AmpliSeq テクノロジーは NGS シーケンスに特化した PCR ベースのターゲット濃縮ライブラリ調製方法で、着目するターゲットの多寡を問わず、当社のオンコロジー解析のノウハウを提供します。
腫瘍サンプルからより多くの情報を取得
卓越した柔軟性を実現する Ion AmpliSeq パネル
当社の Ion AmpliSeq パネルは Ion AmpliSeq テクノロジーを元に構築されており、NGS 解析を使用してがん研究の新しい可能性の探求を可能にします。
ターゲットをカタログ品であるIon AmpliSeq Ready-to-useパネルから選択、もしくは、Ion AmpliSeq Designer を使用してユーザー独自のカスタムパネルを構築し、わずか 1 ng のサンプル量から検討を始められます。
詳細を見る
包括的ソリューションを提供する Oncomine アッセイ
NGS を用いた包括的アプローチにより、がん研究を加速できます。Oncomine アッセイはマルチバイオマーカーを標的としたターゲット NGS アッセイで、パネル、試薬、およびインフォマティクスソフトウェアなどの腫瘍臨床研究に特化したツールを提供するようデザインされています。
各アッセイは高度に品質管理された環境で製造され、臨床研究サンプルによってデータ確認されているため、正確で意義のある結果の入手に役立ちます。
プライマーパネルは重要な情報を提供するよう入念にデザインされているため、さまざまなサンプルタイプで複数の遺伝子異常を解析できます。
ワークフローは、2 日以内に結果を得られるようシンプルに最適化されており、限られた核酸量からでも解析できるため、重要な結果を得る前にサンプルを消耗してしまうリスクを低減します。
詳細を見る
対象ターゲットが少数もしくは大量の場合でも、Ion AmpliSeq テクノロジーは柔軟にユーザーのニーズを満たします— 遺伝性疾患研究から微生物学解析、がん研究アプリケーションまで、多くのアプリケーションに対応し、さまざまなゲノムにこのテクノロジーを適用できます。
Ion AmpliSeq panels and Oncomine assays
Ready-to-Use パネル、Made-to-Order パネルのどちらの場合でも Ion AmpliSeq パネルの高精度なプライマーデザインテクノロジーが利用されており、このテクノロジーにより幾度幾ものプライマーデザインが実行された結果、Ion AmpliSeq テクノロジーを利用した 600 以上の論文として結実しました。
迅速な結果がユーザーを次のステップへと加速させる
Ion Chef および Ion GeneStudio S5 シリーズのシンプルな自動プロセスとIon AmpliSeq を利用したライブラリ作製によりワークフローが効率化され、より迅速に結果を取得できます。シンプルで最適化されたワークフローにより、サンプルから変異情報を迅速に得られます
targeted-ngs-assays-workflow
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。