蛍光標識のタイプの違い、およびそれらをどのように適用し、またどのように使用するかを知り、細胞の構造および機能に関する情報を得てくだだい。
細胞イメージングに蛍光タンパク質(FP)を使用する利点と欠点を理解し、実験でFPを選択し活用する方法に関する基本的なガイダンスを受けてください。
健全なミトコンドリアは、外側を取り囲む脂質二重層を挟んで電位差を示し、その電位差が維持されてさえいればミトコンドリア内に蓄積する蛍光色素もあります。
アクチンは、細胞中に最も豊富にみられるタンパク質の一種であり、ファロイジンと呼ばれる天然タンパク質を蛍光性に変えて用いれば、アクチンフィラメントを簡単に標識することができます。
核の染色は、通常、核酸に結合する色素の特定タイプに依存し、DNAとRNAとの間でどの程度の識別を必要とするか、染色する細胞が生細胞か固定された細胞かに左右されて、色素の選択が変わります。
蛍光免疫染色について説明しています—直接的および間接的な検出方法の利点と欠点を参照し、一次抗体を選択するコツをつかんでください。
水性および溶剤性の封入剤について学び、固定サンプルの観察になぜ封入剤を使用するかを学んでください。