Search Thermo Fisher Scientific
Cas9 mRNA |
GeneArt CRISPR Nuclease mRNAは、CRISPR/Cas9によるゲノム編集を行うための、すぐにトランスフェクション可能な野生型Cas9 mRNAです。選択したゲノム遺伝子座をターゲットとするガイドRNA(gRNA)とコトランスフェクションすると、gRNAによってCas9タンパク質が目的の遺伝子座に導かれ、二本鎖DNA を切断します。
CRISPR Nuclease mRNAシステムは、複数のgRNAを加えることにより、1回のトランスフェクション反応で複数のターゲット遺伝子配列を同時に編集するマルチプレックスゲノム編集が可能です。このシステムは汎用性が高く、使用方法も簡単です。ターゲットを変更する場合は、gRNAのデザインを変更するだけです。
ヒント:初めてCRISPR編集を行う場合は、ヌクレアーゼとしてTrueCut Cas9 Proteinsを使用することをお勧めします。タンパク質のプロセスはmRNAの翻訳を必要とせず、すぐに編集可能なCas9リボ核タンパク質複合体を導入することができます。
NOTE:CRISPR-Cas9ゲノム編集では、目的のターゲットシーケンスでゲノムDNAを切断するためのガイドRNA(gRNA)が必要です。詳細についてはCRISPR-Cas9用ガイドRNAおよびCRISPR Cas9スクリーニングライブラリ をご参照ください。
GeneArt CRISPR Nuclease mRNAを使用すると、1つのウェルで最大4つの異なるgRNAを同時にトランスフェクションすることができ、複数の遺伝子の切断効率を同時に評価できます。このアプローチを用いることで、特定のターゲットに最適なgRNA配列の特定や、1回のトランスフェクションで複数のゲノム遺伝子座の編集を行うことができます。
さらに、Cas9 mRNAを用いたCRISPR-Cas9ゲノム編集は、マウス[1]、ゼブラフィッシュ[2]、ショウジョウバエなど、さまざまな生物におけるトランスジェニックモデルシステムの生成のためのマイクロインジェクションやその他のin vivo導入方法での使用が引用されています。マイクロインジェクション実験およびマウスモデルの生成では、少なくとも3つの合成sgRNAをテストし、選択した細胞株で検証することをお勧めします。
図1.GeneArt CRISPR Nuclease mRNAとIVT gRNAを使用した効率的な多重ゲノム編集HEK293(ヒト胚性腎臓)細胞に、GeneArt CRISPR Nuclease mRNAおよびin vitro転写(IVT)gRNAを用いて、ターゲット遺伝子HPRT、AAVS1、RelAのうち、1つのターゲット(赤)でトランスフェクションした場合、2つのターゲット(黄色)または3つのターゲット(緑)で同時に行なった場合のゲノム編集効率を示しています。IVT gRNAのみをトランスフェクションしたコントロール細胞(灰色)および GeneArt CRISPR Nuclease reporter plasmidをトランスフェクションした細胞(紫色)は、比較用に示しています。編集効率は、ターゲットの数にかかわらず、条件全体で一貫していました。
当社のLipofectamineトランスフェクション試薬による完全なCas9 mRNAフォーマットは、幹細胞やトランスフェクション困難な細胞株においても優れた導入と高いゲノム編集効率を実現します。
図2.GeneArt CRISPR Nuclease mRNAシステムは、さまざまな宿主で高効率なゲノム編集が可能。このシステムをIVT gRNAと併用し、Mouse Neuro-2A細胞(マウス神経芽細胞)のROSA26およびNANOG遺伝子座で編集を実施しました。細胞はLipofectamine 2000 Reagentを使用して24ウェルフォーマットでトランスフェクションを行ない、トランスフェクション72時間後にGeneArt Genomic Cleavage Detection Kitを使用して解析しました。どちらの遺伝子においても、切断効率はオールインワンのCRISPRプラスミドより良好でした。