Search Thermo Fisher Scientific
一般論 | 事実 | 動画 |
---|---|---|
IPには高容量の方が適している | 事実:高用量はいつも良いとは限りません | |
バックグラウンドは避けられない | 事実:ほとんど全てのバックグラウンドは Dynabeads®磁気ビーズ で除去できます。バックグラウンドが避けられないというのは確立された事実のようにみえます。では、この迷信はなくすべきものなのでしょうか? ビデオをご覧になり、Dynabeads®磁気ビーズでどれくらいバックグラウンドが回避できるか学んでください。 IP方法の比較 | |
プレクリーニングは良い結果には不可欠 | 事実:Dynabeads®磁気ビーズによるプレクリーニングは必要ではありません。 免疫沈降法の前にサンプルをプレクリーニングすることが本当に必要なのでしょうか? ビデオをご覧になり、プレクリーニングなしでどれくらいバックグラウンドが回避できるかご確認ください。 | |
Dynabeads®磁気ビーズは値段が高い | 事実: Dynabeads®磁気ビーズを使ってコストを節約できます。 Dynabeads®磁気ビーズは高価で、スラリーは一般的に安い考えられています。しかし、サンプル当たりの価格を比較すれば、プレクリーニングのステップを含めるとそれと同等かまたはより低価格の場合もあります。 免疫沈降法を行うコストを計算すると、普通は固相の固定容積の潜在的容量と相関関係のある固相のコストを考えます。 ビデオをご覧になり、免疫沈降法の実際のコストの計算方法をご確認ください。 |
最適な製品を探すには、このビデオを見てください。
Dynabeads®を使用した免疫沈降法についてもっと知り、または以下に挙げた特定の製品へのリンク先をご覧ください。
ビーズ&バッファを含むキット
ImmunoprecipitationキットプロテインA
ImmunoprecipitationキットプロテインG
ビーズのみ
Dynabeads®プロテインA
Dynabeads®プロテインG
期間限定でDynabeads® ImmunoprecipitationキットとDynaMag™-2 マグネット(ご利用規約が適用されます)が50%オフになります。 ご注文の前に割引コードを忘れずに入手してください!
速度
30分のIPプロトコル、ワンチューブです!
使いやすさ:
極めて穏やか
親和力のみで結合しているので、ターゲットタンパク質とタンパク質複合体は未変化のままです。穏やかなDynabeads®プロテインA /プロテインGは物理的ストレスを最小にし、感度と収量を最大化し、ターゲットタンパク質のロスをなくします。
Sepharose® はGE Healthcare companiesの商標です。