DynaMag™ マグネットは、Dynabeads® と組み合わせてあらゆるターゲットを簡単に分離します。これらの強力なマグネットが迅速にご使用の Dynabeads® 結合済みターゲットを試験管壁に引き寄せるので、お客様の待機時間は最小化されます。DynaMag™ マグネットは、ご使用の分離工程ワークフローに順応した 最適な稼動配置および機能性を保証します。
一般的機能:
- 当社で最強のマグネットで、これらのマグネットは Dynabeads® と使用するため設計・認定されました。
- 人間工学に配慮した設計
- ほとんどの作業量に対応するための選択肢
細胞への用途
1~5 mL チューブ | 15 mL コニカルビーカー | 50 mL コニカルビーカー |
| | |
分子への用途
1.5~2 mL チューブ | >1.5~2 mL チューブ | 1~5 mL チューブ |
| | |
Dynabeads 向けマグネット選択ガイド®
マグネット | 最適作業容量 | 説明 |
---|
DynaMag™-2
| 10 µL~2,000 µL (本マグネットは、Dynal® MPC-S マグネットを置き換えます) | - 16 (1.5~2 mL) マイクロチューブを収納
- ラックの各サイド上での位置が8通り。
- 一番上のラックは底部のマグネットからすぐに取り外すことができ、渦巻き流、回転あるいは手動サンプル振盪の準備ができます。ラックの中心ピンがすべてのチューブを平等に渦巻き流で攪拌します。
- 分離の優れたコントロールおよび可視性
|
SampleRack for DynaMag™-2
| (上記参照) | - DynaMag™-2用の取り外しできるチューブホルダープラスチックラックも別アイテムとしてご用意しています。
- 追加のサンプルラックがラックの間のチューブの動きを最小限にします
- サンプルラックはベンチ、冷蔵庫、インキュベーターに置くことができます。
|
DynaMag™-スピン
| 10 µL~1,500 µL | - 6 (1.5 mL) マイクロチューブを収納
- 一番上の円状ラックは底部のマグネットからすぐに取り外すことができ、渦巻き流あるいは手動サンプル振盪の準備ができます
- 目的の分離の良好な管理
|
DynaMag™-5
| 1~5 mL | - フレキシブルなマグネット:多くの異なるチューブサイズ(直径 11 ~16 mm、例えばフローチューブと採血チューブ)をもっと機能的な方法で取り扱います
- さらに多くのサンプル:1 ~ 5 mL の容積の 8 チューブを一度に扱います
- 取り外しのできるサンプルラック:チューブは分離プロセスすべてとその先でも同じ位置に置くことができ、サンプルラック全体を取り扱い中に磁気ベースから持ち上げたり下ろしたりするだけです。サンプルラックをもう1つ買って容量を2倍にしましょう
|
SampleRack for DynaMag™-5
| (上記参照) | - DynaMag™-5用の取り外しできるチューブホルダープラスチックラックも別アイテムとしてご用意しています
- 追加のサンプルラックは DynaMag™-5 のユーザーが複数いる場合や、処理が一度に 9 サンプル以上になる場合に便利です
- サンプルラックはベンチ、冷蔵庫、インキュベーターに置くことができます。
|
DynaMag™-15
| 1 ~15 mL | - 4本の15 mL標準チューブを収納
- すべてのタイプの Dynabeads ®と組み合わせて使用することができます
- 分離の優れたコントロールおよび可視性
- DynaMag™-5は FACS チューブや採血チューブにお薦めします
|
DynaMag™-50
| 5 ~ 50 mL (このマグネットは Dynal MPC- マグネットにとって代わります)
| - 2 x 50 mL チューブを収納
- すべてのタイプの Dynabeads ®と組み合わせて使用することができます。
- 分離の優れたコントロールおよび可視性
|
DynaMag™-96 Side
(下に拡大)
| 5 ~200 µL
(このマグネットは Dynal MPC-®-9600 マグネットにとって代わります) | - PCRスタイルのストリップとプレートを支えます。
- PCR strips (8 & 12 ウェル)
- スカートなし 96-ウェルプレート
- ½-スカートあり (200 µL) 96-ウェルプレート
- 48 & 96 マイクロチューブは Applied Biosystems® GeneAmp® PCR System 用です
- ビーズを各ウェルの側に引き寄せる
- マニュアルおよび自動作業に
- ウェル プレートと同じ設置面積
- 13カラムの機能
- 自動化プラットフォームと関連して、13 番目のカラムはサンプルミキシングを、物理的にサンプルと相互作用せずに行うことが可能です。これは繰り返しプレートを一番左から一番右へ往復させて行います。
|
DynaMag™-96 Bottom
(下に拡大)
| 5 ~ 200 µL
(このマグネットは Dynal MPC-®-96B マグネットにとって代わります) | - PCRスタイルのストリップとプレートを支えます。
- PCR strips (8 & 12 ウェル)
- スカートなし 96-ウェルプレート
- ½-スカートあり (200 µL) 96-ウェルプレート
- 48 & 96 マイクロチューブは Applied Biosystems® GeneAmp® PCR System 用です
- ビーズを各ウェルの底部 へ引き寄せます
- マニュアルおよび自動作業に
- ウェル プレートと同じ設置面積
|
DynaMag™-96 Side Skirted
(下に拡大)
| 5 ~ 200 µL | - 保持 スカート付き 96-ウェル PCR-スタイル プレート。
- 各ウェルの側面にビーズを寄せます。
- 自動作業用。
- 設置面積は96ウェルプレートと同一です。
以下の細胞培養プレートとも使用できます:- 96-ウェル 丸底プレート
- 96-ウェル 平底プレート
- 24-ウェルプレート
- 12-ウェルプレート
- 6-ウェルプレート
- 48-ウェルプレートとの使用は推奨しません
|
DynaMag™ CTS™
| - 密閉滅菌血液バッグ向け
- 測定可能な体積:50 ~ 330 mL、静電気による分離。
- T 細胞エクスパンション プロトコルに続く連続フロー分離で 10 L超。
| |
12027,12102,12301D,12302D,12320D,12321D,12331D,12332D,12322D,12303D,12304D,15920D
関連アプリケーション