多種多様な製品 – あらゆる研究用途に柔軟に対応
Surface-activated Dynabeads®は、各種サイズ、疎水性または親水性の両フォーマット、様々な界面化学を取り揃えています(以下の表1をご覧ください)。最良な結果を得るには、ご用途に応じた適切なサイズと界面化学のDynabeads®をお選びください。リガンドの性質に応じて、各オプションを選択します。各種Dynabeads®製品は、あらゆる用途で使用可能です。
表1ご用途に適したDynabeads®製品(表面活性化処理済み)をお選びください。
リガンド標的Dynabeads® Tosyl-
activated
Dynabeads®
Carboxylic
Acid
Dynabeads® AmineDynabeads® Epoxy
抗体低分子量の抗原1またはペプチド
タンパク質または抗体
タンパク質複合体
オルガネラ  2
ファージ1
ウイルス
細菌  
細胞3 
抗体断片ファージ1または抗体
タンパク質ファージまたは糖
核酸
ペプチドファージ1または抗体
抗体 
MVの抗原抗体
核酸、オリゴヌクレオチド、アプタマー、PNA核酸結合タンパク質14 
DNA1、RNA1またはPCRアンプリコン1 4 
酵素酵素分解する基質または標的
有機化学の誘導体化(新しい官能基の導入など) 
- 記載の該当リガンドおよび標的に最適な対応製品
- 記載の該当リガンドおよび標的に適した対応製品
- 該当リガンドおよび標的に使用可能な製品
1 - Dynabeads® pre-coupled with streptavidinが最適な対応製品となります。
2 - Dynabeads® M-450 Epoxy
3 - Dynabeads® M-450 Epoxyは、細胞の分離、刺激、増殖を行う用途に推奨されます。
4 - Dynabeads® Amineの表面へオリゴヌクレオチドを固定化するには、二官能性架橋剤を導入するとよいでしょう。
Surface-activated Dynabeads®シリーズの各製品