Search Thermo Fisher Scientific
タンパク質スタンダード&ラダーStep up your research |
タンパク質電気泳動およびウェスタンブロッティングアプリケーション用のさまざまなタンパク質ラダー(分子量マーカー)をご用意しています。各タンパク質スタンダードまたはラダーはすぐに使用できるフォーマットになっており、還元やpre-mix、ローディングダイの添加などの必要はありません。これらのタンパク質スタンダードおよびラダーはロット間で一貫性があり、適切なゲルを用いて厳密に品質管理されているため、一貫したバンド泳動とバンド強度が確保されています。すべての着色済みタンパク質ラダーはウェスタンブロッティングでの使用に対応しています。
着色済みの分子量スタンダードは、ゲル電気泳動の進行のモニタリングや、タンパク質の転写効率を推定するのに適しています。青色とマルチカラーのオプションがあり、すべてのInvitrogen SDS-PAGEゲルに対応しています。高分子量タンパク質の最適な分離と検出には、高分子量範囲のタンパク質ラダーとNuPAGE Tris-Acetate protein gelsを組み合わせることが推奨されます。
製品の概要 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder 図をクリックして拡大 | HiMark Prestained Protein Standard 図をクリックして拡大 | SeeBlue Pre-Stained Standard 図をクリックして拡大 |
---|---|---|---|---|
用途 | ルーチンアプリケーションに最適なマルチカラー着色済みラダー | 分離および転写中の可視化を向上させる4色 | 高分子量タンパク質の解析 | ゲル分離および転写効率の可視モニタリング |
範囲(kDa) | 10~250 | 10~260 | 31~460 | 3~200 |
バンド数 | 9 | 10 | 9 | 9 |
推奨ゲル | すべてのSDS-PAGEゲル | すべてのSDS-PAGEゲル | NuPAGE Tris-acetate | |
1.0 mmゲルにおけるウェル当たりの推奨量(μL) | 電気泳動で5 µL ブロッティングで5 µL | 電気泳動で10 µL ブロッティングで10 µL | 電気泳動で10 µL ブロッティングで10 µL | 電気泳動で10 µL ブロッティングで3 µL |
可視化の方法 | 着色済み、近赤外蛍光(700 nmチャンネル、青色バンド)、RGB蛍光(550 nmチャンネル、オレンジバンド) | 着色済み、近赤外蛍光(700 nmチャンネル、青色バンド)、RGB蛍光(550 nmチャンネル、オレンジバンド) | 着色済み | 着色済み |
カタログ番号 | 26619(2 x 250 µL)、26620 (10 x 250 µL) | 26634(2 x 250 µL)、26623 (10 x 250 µL) | LC5699(250 µL) | LC5625(2 x 250 µL) |
ウェスタンブロットタンパク質ラダーは、タンパク質の分子量を検出中にブロット上で直接推定できるように設計されています。これらの汎用性の高い分子量ラダーは、IgG結合部位をもつ組換えタンパク質で構成されており、標的タンパク質の検出に使用する一次または二次抗体と結合します。ウェスタンブロッティングラダーは、抗体検出のパフォーマンスを評価するための有用なポジティブコントロールになります。未着色ラダーの直接的な可視化も、標準的な染色プロトコル(Coomassie色素による染色)で行うことができます。
製品の概要 | iBright Prestained Protein Ladder 図をクリックして拡大 Request Sample | MagicMark XP Western Protein Standard 図をクリックして拡大 |
---|---|---|
用途 | 可視、IgG、または蛍光ウェスタンブロット検出に適した卓越した汎用性 | IgGの結合により、ウェスタンブロットの通常検出で直接可視化可能 |
範囲(kDa) | 11~250 | 20~220 |
バンド数 | 12 | 9 |
推奨ゲル | すべてのSDS-PAGEゲル | すべてのSDS-PAGEゲル |
1.0 mmゲルにおけるウェル当たりの推奨量(μL) | 1~3 | 5~10 |
可視化の方法 | 着色済み、NIR蛍光(700 nmチャンネル)、IgG結合(2バンド) | IgG結合 |
特長 | 2つのIgG結合部位を持つバンド(80および30 kDa)、10蛍光、青色染色バンド | すべてのバンドがIgG結合部位をもつ |
カタログ番号 | LC5615(2 x 250 µL) | LC5602(250 µL) LC5603(50 µL) |
未着色タンパク質ラダーは、ターゲットタンパク質の正確な分子量を測定する場合に有用です。未着色タンパク質スタンダードは、ゲル内のラダーの見かけの分子量を変える可能性のある色素で標識されていません。これらは、Coomassieまたは他のタンパク質染色による直接染色で可視化できます。PageRuler Unstained Protein StandardsはStrep-tagTM IIを含んでおり、ウェスタンブロットで免疫検出できます。
製品の概要 | PageRuler Unstained Protein Ladder 図をクリックして拡大 | PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder 図をクリックして拡大 | HiMark Unstained Protein Standard 図をクリックして拡大 |
---|---|---|---|
用途 | 優れた精度を実現する14バンド | より広範囲での正確な推定 | 高分子量タンパク質の解析 |
範囲(kDa) | 10~200 | 5~250 | 40~500 |
バンド数 | 14 | 11 | 9 |
推奨ゲル | すべてのSDS-PAGEゲル | すべてのSDS-PAGEゲル | NuPAGE Tris- Acetate |
1.0 mmゲルにおけるウェル当たりの推奨量(μL) | 5 | 5 | 5 |
可視化の方法 | 好みの染色法 | 好みの染色法 | 好みの染色法 |
特長 | タグ付きタンパク質はStrep-tag™ II配列を含んでおり、Strep-Tactin™コンジュゲートまたはStrep-tag™II配列に対する抗体を使用してウェスタンブロットで検出できます | タグ付きタンパク質(10~250 kDaの範囲)はStrep-tag™ II配列を含んでおり、Strep-Tactin™コンジュゲートまたはStrep-tag™ II配列に対する抗体を使用してウェスタンブロットで検出できます | 標準的な染色プロトコル(Coomassieなど)により直接可視化できます |
カタログ番号 | 26614(2 x 250 µL) | 26630(2 x 250 µL) | LC5688(250 µL) |
ネイティブPAGE、PIキャリブレーションやHisタグ付きタンパク質、リン酸化タンパク質、またはグリコシル化タンパク質の検出におけるタンパク質サイズの測定に際し、信頼性の高いリファレンスを提供するように設計されたタンパク質ラダーの選択表
IEF Marker 3-10 図をクリックして拡大 | NativeMark Unstained Protein Standard 図をクリックして拡大 | E-PAGE SeeBlue Pre-stained Standard 図をクリックして拡大 | BenchMark His-tagged Protein Standard 図をクリックして拡大 | PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards 図をクリックして拡大 | CandyCane Glycoprotein Molecular Weight Standards 図をクリックして拡大 |
バンド数 | |||||
13 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 |
バンドの分子量 | |||||
~10.7、9.5、8.3、8.0、7.8、7.4、6.9、6.0、5.3、5.2、4.5、4.2、3.5 | ~1236、1048、720、480、242、146、66、20 kDa | ~261、173、97、42、21 kDa | ~160、120、80、60、50、40、30、20、15、10 kDa | ~116、66、45、23.6、18、14.4 kDa | ~180、97、82、66、42、29、18、14 kDa |
カラー | |||||
未着色 | 未着色 | 青色、オレンジ色、ピンク色 | 未着色 | 着色 | 未着色 |
可視化 | |||||
発色法 | 発色法 | 着色済み | 各タンパク質スタンダードには6X His-tagが含まれており、InVision His-tag In-gel Stainで検出可能 | 発色法、またはPro-Q Diamond phosphoprotein gel stainsなどのリン酸化タンパク質を検出する方法 | 発色法、またはPro-Q Glycoprotein stain kitsなどのグリコシル化タンパク質を検出する方法 |
推奨ゲル | |||||
IEFゲル | Native PAGEゲル | E-PAGEゲル | すべてのSDS-PAGEゲル | すべてのSDS-PAGEゲル | すべてのSDS-PAGEゲル |
1.0 mmミニゲルにおけるウェル当たりの推奨量 | |||||
5 μL | 5 μL | 電気泳動で10 μL、ブロッティングで5 μL | 電気泳動で5 μL、ブロッティングで2.5~5 μL | 1 μL | 0.5 μL |
カタログ番号 | |||||
3921201 (500 µL) | LC0725 (5 x 50 µL) | LC5700 (500 µL) | LC5606 (125 µL) | P33350(400 µL)P27167(40 µL) | C21852 (400 µL) |