Search Thermo Fisher Scientific
当社は幅広いタンパク質質量分析用製品を提供しています。当社の創薬用定量試薬およびキットは、SILAC NeuCode 技術または TMT11plex アイソバリック標識を用いた高度な多重化を可能にします。SureQuant Targeted MS アッセイまたは Heavypeptide AQUA カスタムペプチドを使用することによって、ターゲットアプリケーションのための相対または絶対定量を実現できます。当社のサンプル調製用製品は、効率的なアバンダントタンパク質除去、免疫沈降、タンパク質消化、ホスホペプチド濃縮、ペプチドのクリーンアップを可能にします。当社のキャリブレーション溶液、スタンダード、および溶媒は、装置のキャリブレーションおよび QC 用に最適化されています。インタラクティブワークフローガイドを使用するか、技術リソースにアクセスし、お客様のアプリケーションに最適な製品をお探しください。
多面的創薬研究を可能にする SILAC 技術やアイソバリック標識を用いた試薬とキットです。HeavyPeptide テクノロジーを用いた同位体標識ペプチドスタンダードにより目的の研究を達成できます。
質量分析用のキャリブレーション溶液はすぐに使用できる液体型で、LC-MS 計測器を速やかに較正できます。有効性が確認済みのスタンダードは、感度測定や分解効率の測定に使用したり、あるいは複雑なサンプル分析時のコントロールとして利用できます。
RED(迅速平衡透析)システムを含むタンパク結合研究用のツールおよび機器です。これらのデバイスは、タンパク結合力が高、中、および低レベルの化合物のヒト血漿タンパク質結合アッセイで、その有効性が確認されています。
当社の最先端 Orbitrap ベースの MS システムは高度な分離技術と組み合わせており、複雑なプロテオミクス実験に必要な高速データ取得機能、および複数のフラグメンテーションオプションを提供し、1 回の分析の生産性を最大化します。
大規模アプリケーションおよびカスタムアプリケーション用に、当社はさあざまな Thermo Scientific Pierce 製品、試薬、装置、および樹脂を用意しています。