Search Thermo Fisher Scientific
質量分析("mass spec" または MS)は、プロテオミクスおよび新薬開発において強力な分析ツールです。 MSは、化合物の構造と化学的な性質を明らかにすることによって、既知および未知の化合物の同定と定量を可能にします。 下流側の解析のためのサンプル抽出と調製の品質と再現性は質量分析計の分離能力と同定能力に大きく影響するため、MSを使用した分析のための適切なサンプル調製は、プロテオミクスのワークフローにおいて重要なステップです。
プロテオームは非常に複雑であるため、MS用のタンパク質サンプルの調製には標準的な方法はありません。プロトコールは、サンプル、実験、分析方法の種類に応じて異なります。たとえば、生体液のサンプル調製では、培養細胞や組織に対する調製方法とは異なる手順が必要となります。サンプルの由来、種類、物理的特性、量、複雑さ、マトリックス効果、標的タンパク質の細胞内での場所など多くの要因について検討する必要があります。
弊社はプロテオミクスソリューションを統合する必要性を認識し、MSを使用した解析に適合・サポートする製品とテクノロジーの開発に継続的に力を注いでいます。以下のワークフローは質量分析法による解析のためのさまざまな出発物質に由来するサンプルの調製を目的としたオプションを紹介しています。