Search Thermo Fisher Scientific
ライフテクノロジーズは、配列解析から機能解析まで最新の植物バイオテクノロジー研究を支援するハイスループット ジェノタイピング、ゲノム プロファイリング、キメリズム解析、コピー数多型用のソリューションを開発しました。
リシーケンシング アプリケーション DNA を配列解析し、既知の配列またはリファレンスと比較 | 次世代シーケンシングの結果確認 次世代シーケンシングで特定した目的領域をサンガー法で配列解析 | |||
SNP ジェノタイピング 1 ~ 10 か所の一塩基多型(SNPs)を検出 | AFLP® サンプル間の DNA の差異を検出するゲノム プロファイリング法 | |||
SSCP 電気泳動移動度の違いを利用して大量のサンプルに含まれる変異を検出し、必要な DNA シーケンシング ランの数を削減 | マイクロサテライトベース アプリケーション Linkage Mapping studiesやAssociation studies、生物の同定、キメリズム、DNA ポリメラーゼの不安定性解析その他 | |||
BAC フィンガープリント BAC ライブラリをシンプルかつ迅速な方法で解析および体系化 | ISSR マイクロサテライトに挟まれた領域の差異にもとづくジェノタイピング法 |