Search Thermo Fisher Scientific
遺伝子発現、選択的遺伝子発現の検出、スプライシング、および予算などお客様のプロジェクトのゴールに合った RNA シーケンシングメソッドをご利用になれます。
3’ mRNA シーケンシング | mRNA シーケンシング | 全トランスクリプトームシーケンシング | |
アプリケーション |
|
|
|
サンプル当たりのリード(100万) | 2 ~ 5 | 30 | 60 |
作業時間(時間) | 1.75 | 1.5 | 3.5 |
総時間(時間) | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
インプット範囲 | 100 pg ~ 500 ng* | 1 ~ 25 ng** | 100 ~ 1000 ng |
FFPE 対応 | 可 | 可 | 可 |
種の互換性 | ヒト | すべて | ヒト、マウス、ラット |
少ない量の転写物を効果的に検出するためには、>200 ng のインプットが推奨されます・
** rRNA 除去、または mRNA 濃縮 RNA
トータル RNA-Seq はもっとも包括的な全トランスクリプトーム解析を提供します。mRNA-Seq は研究がコーディング領域のみに集中し、使用できる開始時の RNA 量が限られているときに最適です。
RNA-seq 発現データのばらつきは、出発材料の質や実験者などのさまざまな因子に起因する場合があります。米国国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology;NIST)が設けた学術、施設、および公共機関の特別グループである外部 RNA コントロールコンソーシアム( External RNA Controls Consortium;ERCC)は、これらの因子によるばらつきと真の遺伝子発現を区別する外部 RNA コントロールの共通セットを開発しました。コントロールは、定義されたパフォーマンス基準に対して測定するために、サンプル単離後に RNA シーケンシング実験に追加するようデザインされた非標識ポリアデニル化転写物で構成されています。
Invitrogen ERCC Spike-In Mix は、NIST 認証 DNA プラスミドに由来し、かつトレーサブルな 92 の転写物の事前組成済みミックスです。この転写物は、250 ~ 2,000 nt 長の天然真核性 mRNA を模倣します。ERCC コントロールを RNA シーケンシング実験に含めることで、遺伝子発現実験間のデータ比較のための標準測定を確立でき、実験の感度(検出下限)およびダイナミックレンジの測定を可能にします。