Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 질량분석기는 차세대 실험실을 위한 최고 수준의 성능을 제공하는 고분해능 정밀 질량(high-resolution accurate-mass, HRAM) 액체 크로마토그래피 질량분석기(LC-MS)입니다. 내장된 인텔리전스, 민감성 및 선택성 기능은 높은 정량 정확도와 정밀도로 가장 낮은 수준까지 심도 있는 분석을 제공합니다. 이제 정확한 분석 요구 사항을 충족시키는 확장된 포트폴리오에서 이러한 놀라운 기능을 사용할 수 있습니다. Orbitrap Exploris 질량분석기로 과거 어느 때보다 연구 규모를 확장하고 결과를 빠르고 간단하게 해석할 수 있습니다.
Accelerate biopharma commercialization, manufacturing and quality control by easily and reliably obtaining compliance-ready, high-quality mass information.
응용의 다양성 및 운영의 단순성과 함께 새로운 발견을 촉진하고 규모를 확장하며 영향력 있는 결과를 제공하는 정밀성 및 정확성
단백질체학 및 바이오제약 응용 분야를 위한 차세대 통찰력, 탐색 및 표적 정량 분석, 차세대 성능, 성능 및 사용 편의성
고분해능, 질량 정확도 및 안정성의 결합으로 최고 수준의 스펙트럼 품질을 보장하여 가장 복잡한 분석 문제를 단순화하는데 도움을 줍니다.
직관적인 튜닝 및 한 번의 클릭으로 보정, 끌어서 놓기 방식의 설정, 차세대 소프트웨어로 구동되는 사전 정의된 실험으로 모든 사용자가 보고 가능한 결과를 매일 더 쉽게 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
처리해야 할 시료의 양이 증가해도 실험실 공간 제약을 극복할 수 있으며, 여전히 결과의 품질을 저하시키지 않으면서 수요와 기대를 만족하는 MS 성능으로 최대의 비즈니스 가치를 제공합니다.
데이터 수집 및 분석 솔루션을 통해 통합된 Thermo Scientific 질량분석 아키텍처에서 투자 대비 수익을 최대화해 보십시오.
Orbitrap Exploris 질량분석기 시스템은 일상적인 검사 요구에 따른 매일의 연구에 맞춰 설계된 다양한 성능 특징을 제공하며 복잡한 매트릭스 애플리케이션에서 저농도 성분의 질량 스펙트럼 분석에 이상적입니다. 차세대 실험실 성능을 설계하고 보다 더 효율적인 검사(표적, 의심 및 비표적 포함), 식별, 확인, 정량 분석을 위해 변화하는 비즈니스 요구를 충족할 수 있는 최상의 시스템을 찾아보십시오.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Thermo Scientific Orbitrap Exploris MX mass detector 질량분석기 | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 120 질량분석기 | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 질량분석기 | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 질량분석기 | |
---|---|---|---|---|
분석 | Targeted / non-targeted screening (MS) Unknown Identification (MS) Absolute and Relative Quantitation (MS) | 표적/비표적 스크리닝(MS) 미지 물질 식별(MS) 확인(MS/MS) 절대적 및 상대적 정량 분석(MS 및/또는 MS2) | ||
이상적인 응용 분야 | ||||
고급 데이터 기반 실험 | 해당없음 | 해당없음 | Precursor Fit | SureQuant, Precursor Fit, Boxcar Scanning |
차세대 이온 소스 인터페이스 | 예 | |||
다양한 애플리케이션을 위한 빠른 시작 메서드(Method) | 예 | |||
끌어서 놓기 방식 메서드(Method) 설정 사용자 인터페이스 | 예 | |||
Almanac 웹-기반 모니터링 및 관리 | Yes | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | ||
자동 백그라운드 제외 | 해당없음 | 해당없음 | Foundation 3.1 SP1 이상 필요 | |
일반적 특징 | ||||
m/z 200에서 최대 분해능(FWHM) | 180,000 | 120,000 | 240,000 | 480,000 |
질량 정확도(내부 보정) | IC 이온 소스 사용 시 최대 5일 동안 <1 ppm | |||
보정 절차 | Thermo Scientific Pierce FlexMix 보정 용액 | |||
동적 범위 | >5,000 within a single Orbitrap mass analyzer spectrum | 최대 5 orders | ||
질량 범위 | m/z 40–3,000 up to m/z 8,000 with BioPharma option | m/z 40~3,000 | m/z 40~6000 (BioPharma 옵션 사용으로 최대 8000) | |
스캔 속도 | 최대 22 Hz | 최대 40 Hz | ||
극성 전환(polarity switching) | 1.4 Hz | |||
이온 소스 인터페이스 | OptaMax NG 이온 소스 | |||
복합분석(multiplexing) | 해당없음 | 최대 20 전구체/스캔 | ||
스캔 기능 | Unique scan types are available Full MS | Full MS, Full MS/AIF, SIM, DIA, t-MS2, t-SIM/dd-MS2 | Full MS, Full MS/AIF, SIM, t-MS2, DIA, dd-MS2, Full MS/AIF NL/dd-MS2, Full MS/dd-MS2 | |
분해 | In-source CID | In-source CID, HCD | ||
옵션 및/또는 업그레이드 | ||||
원형(Intact) 단백질 모드 | Included with BioPharma option | 해당없음 | 예 | |
높은 질량 범위(HMR, 최대 8000 m/z) | Yes, with BioPharma option | 해당없음 | 예 | |
민감도 | Full Scan: 200 fg reserpine on column S/N 150:1 | MS/MS: 컬럼 S/N 100:1에서 리서핀(reserpine) 200fg SIM: 컬럼 S/N 250:1에서 리서핀(reserpine) 200fg | MS/MS: 컬럼 S/N 100:1에서 리서핀(reserpine) 50fg SIM: 컬럼 S/N 150:1에서 리서핀(reserpine) 50fg | |
크로마토그래피 시스템 권장 사항 | Vanquish Core HPLC 시스템 Vanquish Flex HPLC 시스템 Vanquish Duo HPLC 시스템 Transcend 다중채널 시스템 | Vanquish Flex HPLC 시스템 Vanquish Duo HPLC 시스템 Vanquish Horizon HPLC 시스템 EASY-nLC 1200 시스템 UltiMate 3000 RSLCnano 시스템 | ||
소스 | EASY-IC ion source | APCI/APPI Combination Ion Source | FAIMS Pro Duo Interface APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Source Nanospray Flex Ion Source | |
Externally triggered sources | 해당없음 | AP-SMALDI5 AF source for MS Imaging | AP-SMALDI5 AF source for MS Imaging | AP-SMALDI5 AF source for MS Imaging |
고도로 최적화된 Orbitrap Exploris 질량분석기 디자인은 물리적으로 작은 공간을 차지하면서도 고성능 구성 요소와 여러 새로운 기능을 제공하여 주요 응용 분야에서의 성능을 향상시켜 줍니다. 이 디자인을 통해 6단계 펌핑 기능이 있는 단일 터보 펌프를 사용하여 움직이는 부품 수를 줄이고 전기 소비를 낮췄으며 소음 및 무게를 줄여 설치 공간의 초소화가 가능해졌습니다.
세상은 과학이 더 빠르게 진보하기를 원합니다. 지금은 이전 어느 때 보다 더욱 그렇습니다. 그렇기 때문에 더 많은 과학자들이 최신 과학 장비에 접근할 수 있게 되면 우리 모두에게 이익이 됩니다. 이것이 Lab-Forward Trade-In 프로그램의 유일한 목적입니다. 한정 기간 동안 귀하의 크로마토그래피 및 질량분석기 장비를 트레이드인(trade-in) 하여 비용을 절약해 보십시오!
시료에는 지식과 가치를 모두 제공하는 방대한 양의 정보가 들어 있습니다. Thermo Scientific AcquireX 지능형 데이터 수집 워크플로우를 사용하면 가능한 최고 품질의 심층 LC-MSn 데이터를 수집하여 이러한 정보에 접근할 수 있습니다.
단일 세포 유전체학 및 전사(transcription)와 비교하여 단일 세포 단백질체학의 당면 과제에 대해 알아보십시오. 이러한 과제를 해결하기 위한 새로운 기술과 방법을 확인해 보십시오. 자동화, 간소화된 시료 준비, 복합분석(multiplexing) 및 빠르고 강력한 LC-MS 프로토콜을 포함한 개선 사항에 대해 자세히 알아보고 단일 세포 단백질체학의 전망을 예측해 보십시오.
The goal of the experiments described is to characterize small metabolites, lipids and tryptic peptides in complex tissue architectures at the low-micrometer scale by means of spatial resolution when applying AP-SMALDI 5 AF technique coupled to Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ mass spectrometry.
The results represent a comprehensive spatial multi-omics study—metabolomics, lipidomics, and proteomics—at the cellular level of mouse kidney by means of mass spectrometry imaging.