Search Thermo Fisher Scientific
若想区分出活细胞群与死细胞群,使用流式细胞术检测细胞活性非常值得信赖。在流式结果中,去除死细胞可以保证实验结果和分析的准确性;死细胞经常表现为假阳性,因为在其细胞膜上会发生内化及与很多试剂的非特异性结合。
流式细胞术检测细胞活性可以用于可固定和非固定的细胞样品,兼容于多数流式仪器配置以及很广荧光染料光谱。
官网飞享价 低至25折起!
LIVE/DEAD 可固定细胞活性染料 | eBioscience FVD可固定细胞活性染料 | 非可固定细胞活性染料 | 细菌活性与活力试验 | 酵母活性与活力试验 | |
---|---|---|---|---|---|
胺反应性染料 | 胺反应性染料 | 核酸结合染料 | 酶底物 | 细菌试剂盒 | 酵母试剂盒 |
可固定 | 可固定 | 非固定 | 非固定 | 非固定,可固定 | 非固定 |
细胞膜不可透过 | 细胞膜不可透过 | 细胞膜不可透过 | 细胞膜可透过 | 膜不可透过;膜可透过 | 膜不可透过;膜可透过 |
|
|
|
|
|
|
死细胞 | 死细胞 | 死细胞 | 活细胞 | 活细胞;死细胞 | 活细胞;死细胞 |
UV—Near IR | UV—Near IR | UV, Violet, Blue, Yellow, Red | UV, Violet, Blue, Yellow | Violet, Blue, Yellow | Blue, Yellow |
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。