Search Thermo Fisher Scientific
细胞分离咨询专家
1细胞获得
原代细胞和细胞系
下一步:细胞分离 ›
天然环境中的细胞和组织研究和形貌分析咨询专家
细胞构成了生物学功能的离散单元,作为众多研究的出发点来确定和绘制诸多生命的基础生物化学和物理过程。随着大体积电子显微镜技术的突破性进展,科学家不再满足于细胞层面的图像,而是对天然环境中的细胞超微结构的测定越来越感兴趣。
三大技术
小鼠心肌,样品由Madesh Muniswamy提供。图片在Thermo Scientic Volumescope扫描电镜上采集。数据可视化由Thermo Scientic Amira软件完成。
高分辨率冷冻电子断层扫描技术能够避免化学固定之类传统制样技术导致的人为干扰,对完全水合条件下的细胞形态进行成像。为了解复杂的生物机制,需要在保持细胞环境的情况下以纳米级分辨率对细胞内的蛋白质结构和复合物进行三维成像。采用相关光电联用(CLEM)方法可以先通过荧光显微镜锁定标记的蛋白质,然后通过冷冻电镜进行更高分辨率的成像。
冷冻电子断层扫描成像揭示了HeLa细胞在其自然环境中各种组成的分子结构。
* 感谢来自德国Martinsried市马克斯普朗克生物化学研究所分子结构生物学系J.Mahamid博士提供数据。
案例分析
冷冻电子显微镜下分子组织的纳米级成像
资源下载
相关网页