Search Thermo Fisher Scientific
ラボは、米国 Clean Water Act(CWA;水質保全法)の規制に準拠して、生活廃水や工業排水が地表水に放出される前にそれが安全であることを保証する必要があります。規制に準拠するために、Thermo Scientific GC、GC-MS、LC、LC-MS、IC、ディスクリート方式分析装置、ICP-OES、ICP-MS、および比色計などの分析ソリューションを用いて、廃水中の無機イオン、金属、有機物、およびその他の汚染物質の安全レベルに対して検査する必要があります。検査によって廃水が安全であることが示された場合にのみ、国家汚染物質排出防止システム(NPDES;National Pollutant Discharge Elimination System)プログラムにより排出が許可されます。
無機陰イオン、陽イオン、重金属、農薬および除草剤、残留性有機汚染物質、ホルモン、医薬品、パーソナルケア製品の分析の詳細を確認することができます。
当社の pH、ISE、導電率、溶存酸素測定装置は、その優れた性能で水や液体分析でよく用いられています。Thermo Scientific™ Orion™ ブランドは、液体検知および測定製品を幅広く取り揃えています。
ICP-OES で廃水中の重金属汚染物質を分析するには EPA メソッド 200.7 をご使用ください。
ICP-MS で廃水中の重金属汚染物質を分析するには EPA メソッド 200.8 をご使用ください。
生活廃水や工業廃水中の無機陰イオンの分析、また廃水を受け入れる地表水中の陰イオン(硝酸塩、亜硝酸塩)および陽イオン(アンモニウム)の検査に IC をご使用ください。
当社のポータブル比色計は水質分析のニーズに合わせてどこへでも持ち運び可能です。サンプル成分の濃度を測定できる 134 種類のメソッドがプレインストールされています。
飲料水の安全から廃水処理プロセスまで、有用性をもたらし、水質分析の目標達成を支援する当社のソリューションにお任せください。
揮発性有機化合物(VOC)や半揮発性有機化合物(SVOC)など、廃水中の有機汚染物質の分析に関する法規制遵守に適合するよう調整されている、GC-MS システムをご使用ください。
ポータブル濁度計は、現場に持ち込み、サンプルを直接測定できます。当社の濁度計は白色光源と赤外光源を使用しており、規制要件を満たしています。
当社は、紫外可視(UV-Vis)分光光度計の包括的なラインアップを提供しています。受賞経歴を誇るデザインとユーザーフレンドリーなソフトウェアは、定量や純度測定などをサポートします。
LC-MS は、PPCP、内分泌かく乱物質、および農薬の質量分析に最適な方法です。未知の新しい汚染物質の同定・定量に Orbitrap ベースの LC の性能をご活用ください。
POPs の調査およびモニタリングを行なうラボへの当社のサポートは、最も困難な POPs 測定に対応するための、生産性が高く付加価値のあるソリューションを実現します。
土壌、汚泥、廃棄物のサンプル収集用に設計されたこれらのコンテナは、EPA の実績に基づいた仕様を満たすよう認証を受けています。
当社のディスクリート方式分析装置は、光分析および電気化学分析を自動化し、迅速に再現可能な結果を提供することにより、総分析時間およびオペレーターの操作時間を短縮しながら、複数の分析物の同時測定を可能にします。
Orion Versa Star Pro メーター | 自動ディスクリート方式測光 | IC | GC & GC-MS | LC & LC-MS | ICP-OES & ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|---|
pH、溶存酸素 | — | — | — | — | — | |
栄養素(窒素およびリン) | — | — | — | — | ||
無機陰イオン | — | — | — | — | — | |
微量金属 | — | — | — | — | — | |
有機汚染物質 | — | — | — | — | ||
新たな汚染物質 | — | — | — | — |
このカタログでは、廃水中の汚染物質の検出に関する米国 EPA メソッド、装置、アプリケーションノートについてまとめています。水質検査ラボで日常的に使用されている廃水に関する包括的なガイドです。