Juice Testing Information
果汁に不純物が含まれていてはならない
世界中では、果汁製品が混じり気のないものと信頼されています。これは、製品の 1 滴 1 滴に対するブランドプロミスでもあります。そのため、世界の飲料会社上位 10 社が、製品とブランドを安全に、一貫して、純粋な状態に維持するため、当社を選んでいます。これらの会社は、飲料分析プロセスのあらゆる工程で正確かつ信頼性の高い結果を得るために、当社と連携し、当社の液体およびガスイオンクロマトグラフィー、金属分析、質量分析計、ディスクリート方式分析装置およびデータ管理など、世界で最も幅広い分析機器のポートフォリオを利用しています。
高圧を利用した先進のイオンクロマトグラフィー 
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)には、従来から高圧と小粒子径のカラムが採用されていますが、イオンクロマトグラフィー(IC)には採用されていませんでした。しかし現在では、IC も高圧に対応しています。
コンパクトな IC システムを使った果汁中の糖類測定
栄養表示法や教育法では、包装済みの食品/飲料ラベルに糖含有量の表示が義務付けられています。このアプリケーションプルーフノートでは、パルスドアンペロメトリー検出法を使った高性能陰イオン交換による糖濃度測定を実証しています。 
ワインおよびジュース中の酸分析用の包括的ソリューション
アルコール、糖、ミネラル、その他の成分により、ブドウに天然に存在する酸とのバランスが保たれ、フレッシュで混じり気のない風味となります。乳酸、酢酸、その他の酸も発酵過程でわずかながら作用して、よりマイルドで複雑な風味が生まれます。
キャピラリー高性能陰イオン交換クロマトグラフィーを用いた、フルーツジュース中の糖質の測定
パルスドアンペロメトリー検出と組み合わせた高性能陰イオン交換クロマトグラフィーは、食品/飲料サンプル中の糖鎖の同定と定量に定評のある技術です。 
果汁検査に関する情報のリソースをすべて検索
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
タイプタイトルカテゴリリソース番号
アプリケーション概要キャピラリー高速陰イオン交換クロマトグラフィーを用いた、フルーツジュース中の糖質の測定(英語)クロマトグラフィーAB127
アプリケーションノートミディアム転化糖が添加されたフルーツジュースの分析(英語)クロマトグラフィーAN82
アプリケーションノート菓子およびフルーツジュース中の糖アルコールの測定(英語)クロマトグラフィーAN87
アプリケーションノートフルーツジュース中の有機酸の測定(英語)クロマトグラフィーAN143
アプリケーションノート飲料用アプリケーションノート: 果物ジュース(英語)クロマトグラフィーLPN3084
ポスターノートクランベリー抽出成分中の有機酸およびアントシアニンの測定(英語)クロマトグラフィーPN70227
技術ノート高圧キャピラリー IC を用いた、オレンジジュースサンプル中の有機酸の高速分離(英語)クロマトグラフィーTN119
ポスタークーロアレイ検出およびパターン認識分析による、ハーブおよび果物における不純物の混入および信頼性の評価(英語)クロマトグラフィーPO70534
アプリケーションノート高圧キャピラリーイオンクロマトグラフィーを用いた、フルーツジュース中の総無機ヒ素量の測定(英語)クロマトグラフィーAN145
ポスターノートサプレッサー型導電率検出を用いたキャピラリーイオンクロマトグラフィーによる、フルーツジュース中の総無機ヒ素量の検出および定量(英語)クロマトグラフィーPN70723
アプリケーションノートイオンクロマトグラフィー ICP-Q-MS を用いた、リンゴジュース中のヒ素種検出(英語)クロマトグラフィーAN43099
アプリケーション概要クランベリーおよびビルベリー抽出物中の有機酸測定(英語)クロマトグラフィーAB112
アプリケーション概要高速溶媒抽出および UHPLC を用いた、オレンジ果皮中ヘスペリジンの高速測定(英語)クロマトグラフィーAB142
アプリケーションノートザクロジュースに含まれるアントシアニンの高速測定(英語)クロマトグラフィーAN264
アプリケーションノートUHPLC を用いた、ビルベリー中のアントシアニンの高速かつ高感度測定(英語)クロマトグラフィーAN281
アプリケーションノートクランベリー粉末中の微量ナトリウムの測定(英語)クロマトグラフィーAN1003
アプリケーションノートコアシェル粒子カラムを用いた、クランベリーおよびビルベリー抽出物中のアントシアニンの高速分離(英語)クロマトグラフィーAN1042
カスタマーアプリケーションノート高速液体クロマトグラフィーによる、ザクロ中のプニカラジンの測定(英語)クロマトグラフィーCAN106
アプリケーション概要ビルベリー抽出物中のアントシアニンの LC-MS 分析(英語)質量分析AB134
アプリケーションプルーフノートコンパクトな IC システムを使った果汁中の糖類測定(英語)クロマトグラフィーAPN180
カタログワインおよびジュース中の糖分析用の、自動ディスクリート分析装置、システム試薬キット、および標準液による包括的ソリューション(英語)ディスクリート方式分析装置 
カタログワインおよびジュース中の酸分析用の包括的ソリューション(英語)ディスクリート方式分析装置BR71639
ポスターノートディスクリート方式分析装置を使った果汁中の酸の高速自動分析(英語)
ディスクリート方式分析装置PN71630
アプリケーションノート果汁中のカルシウム測定(英語)クロマトグラフィーAN029
Food and Beverage Resource Library
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars and white papers for food microbiology, manufacturing and processing, beverage testing, analytical testing, and authenticity information.
Resources