Search Thermo Fisher Scientific
抗体精製には、血清(ポリクローナル抗体)、腹水、あるいはハイブリドーマ細胞株の培養上清(クローナル抗体)からの抗体の単離が含まれます。精製の手法には、ごく簡易的なものもあれば、高度に特異的なものもあります。利用可能な抗体の取得に必要な精製レベルは、意図する抗体のアプリケーションに依存します。抗体は抗原特異性、または抗体特異的な固定化抗原に精製されたアフィニティーに関係なくクラス(IgG など)により精製されます
血清、腹水、または組織の培養上清から、全抗体または特定の抗体を精製するためのさまざまなリガンドやフォーマット提供しています。当社のポートフォリオは小スケール(スクリーニング)から大スケール(バイオプロセス)のニーズを満たすようデザインされています。
Protein A | Protein G | Protein A/G | Protein L | Melon Gel | |
標的 | IgG 濃縮 | IgG 濃縮 | IgG 濃縮 | IgG 濃縮 | ネガティブ選別 |
用途 | ウサギ、ブタ、イヌ、ネコ血清由来ポリクローナル IgG | マウス、ヒト、ウシ、ヤギ、ヒツジ由来 IgG | 多くの生物種由来のポリクローナル IgG | 適切な κ 軽鎖を有すると知られているヒトおよびマウスモノクローナル抗体 | Protein A または Protein G ではうまく精製できない抗体 |
フォーマット | 磁気ビーズ、フィルタープレート、ルースレジン(アガロース および POROS)、スピンカラムおよびキット、FPLC カートリッジ | 磁気ビーズ、フィルタープレート、ルースレジン(アガロース および POROS)、スピンカラムおよびキット、FPLC カートリッジ | 磁気ビーズ、フィルタープレート、ルースレジン(アガロース および POROS)、スピンカラムおよびキット、FPLC カートリッジ | 磁性ビーズ、フィルタープレート、ルースレジン 、スピンカラムおよびキット、FPLC カートリッジ | 血清およびモノクローナル抗体キット、FPLC カートリッジ、スピンプレート |
プロセススケール | µg–kg | µg–kg | µg–kg | µg–mg | µg–g |
Protein A はヒト、マウス、ヤギ、ウサギの IgG(ヒト IgG3 とマウス IgG1 を除く)にインタクト Ig の Fc 部位で結合し、ウサギのポリクローナル抗血清から IgG を精製する際に一般的に使用されるリガンドです。
Protein G はヒト、ヤギ、マウスの IgG やサブクラスにインタクト Ig の Fc 部位で結合し、ヤギまたはマウスのポリクローナル抗血清から IgG を精製する際に一般的に使用されるリガンドです。
Protein A/G は、Protein A と G の両方の IgG 結合特性を持ち合わせた、遺伝子改変タンパク質です。Fc 結合ドメインは Protein A 由来が 4 つ、Protein G 由来は 2 つを有し、Protein A と Protein G のクラス特異的な結合特性を提供します。
Protein L は Ig κ 軽鎖、およびすべての抗体クラス(IgG、IgM、IgA、IgD、および IgE)に特異的に結合します。κ Fab フラグメント、または組み換え単鎖変異フラグメントのポジティブ選別に使用されるアフィニティ分子です。
ペプチド、タンパク質、その他の抗原(アミノ、スルフヒドリル、カルボキシル、またはグリコシル官能基など)の最適な固定化には、さまざまな活性化アフィニティー担体(多孔性樹脂や電磁ビーズ)からお選びください。
高性能でハイスループットが大スケールで必要な場合、POROS™ バルククロマトグラフィー樹脂がプロセススケールのバイオ分離の業界標準です。
IP、co-IP、プルダウン、ChIP、その他の小スケールのアフィニティー精製や解析アッセイ に使用する Dynabeads や他の磁気ビーズと樹脂製品、および技術です。
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form.