Search Thermo Fisher Scientific
ADC探索のための抗体インターナリゼーションおよび分解アッセイ |
抗体が細胞表面受容体に結合するとエンドサイトーシスを誘発し、受容体と抗体が細胞内にインターナリゼーションされます。このプロセスは、特に抗体薬物複合体(antibody-drug conjugate:ADC)を用いた、がん細胞への標的薬物送達の研究に不可欠です。ADCは、強力な細胞毒性分子に結合した改変抗体で、薬物放出や腫瘍細胞死のためにリソソームに輸送されるか、エンドソーム経路を通じてリサイクルされます。
細胞内輸送経路を理解することは、創薬を進めるために不可欠です。ADCまたは抗体を当社のpH感受性pHrodo色素に結合させてインターナリゼーションをモニタリングしたり、当社のLysoLight色素に結合させてリソソーム分解を確認したりすることで、効果的な新薬発見のための使いやすいツールを提供します。
pHrodo色素またはLysoLight色素ベースのアッセイ製品をご覧ください:
pHrodo Green | pHrodo Red | pHrodo Deep Red | |
---|---|---|---|
オルガネラ | 初期エンドソームからリソソーム | 後期エンドソームおよびリソソーム | |
一般的なフィルターセット | FITC/GFP | TRITC/RFP | Cy5 |
励起/蛍光(nm) | 509/533 | 560/585 | 640/655 |
シグナル対ノイズ比 | |||
光安定性 | |||
輝度 | |||
pKa* | 6.5 | 6.5 | 5 |
マルチプレックス解析 | 可 | ||
生細胞/固定細胞 | 生細胞 | ||
アプリケーション | イメージング、ハイコンテント解析、フローサイトメトリー | ||
SiteClick部位特異的 | — | C20034 | S10914 |
Zenon Fabフラグメント | Z25609(マウス) Z25611(ヒト) Z25613(ヒト5x) | Z25610(マウス) Z25612(ヒト) Z25614(ヒト5x) | |
アミン反応性抗体ラベリングキット | P36015(20 μg) P36022(100 μg) P36023(1 mg) | P36014(20 μg) P36020(100 μg) P36021(1 mg) | P35355(100 μg) P35356(1 mg) |
アミン反応性試薬 | P36013 | P36011 | P35359 |
*周囲のpHがpKaに達する前にシグナルを発します。
pHrodo Green | pHrodo Red | pHrodo Deep Red | |
---|---|---|---|
オルガネラ | 初期エンドソームからリソソーム | 後期エンドソームおよびリソソーム | |
一般的なフィルターセット | FITC/GFP | TRITC/RFP | Cy5 |
励起/蛍光(nm) | 509/533 | 560/585 | 640/655 |
シグナル対ノイズ比 | |||
光安定性 | |||
輝度 | |||
pKa* | 6.5 | 6.5 | 5 |
マルチプレックス解析 | 可 | ||
生細胞/固定細胞 | 生細胞 | ||
アプリケーション | イメージング、ハイコンテント解析、フローサイトメトリー | ||
SiteClick部位特異的 | — | C20034 | S10914 |
Zenon Fabフラグメント | Z25609(マウス) Z25611(ヒト) Z25613(ヒト5x) | Z25610(マウス) Z25612(ヒト) Z25614(ヒト5x) | |
アミン反応性抗体ラベリングキット | P36015(20 μg) P36022(100 μg) P36023(1 mg) | P36014(20 μg) P36020(100 μg) P36021(1 mg) | P35355(100 μg) P35356(1 mg) |
アミン反応性試薬 | P36013 | P36011 | P35359 |
*周囲のpHがpKaに達する前にシグナルを発します。
Invitrogen pHrodoキットおよび試薬はpH感受性テクノロジーを利用しているため、研究者はエンドサイトーシスやファゴサイトーシスを高い特異性で研究できます。pHrodo色素はRed、Green、Deep Redで提供されており、細胞外環境の中性pHでは蛍光を発しません。pH感受性色素は、エンドソームまたはリソソームの酸性環境にインターナリゼーションした時にのみ、明るく蛍光します。これにより、バックグラウンド蛍光を最小限に抑えたり、インターナリゼーションアッセイにおいて消光剤や洗浄ステップが不要な検出が可能です。
Invitrogen pHrodo色素のpH感受性テクノロジーは、他のラベリングテクノロジーと組み合わせることができます。これらには、SiteClick抗体ラベリングの部位特異的テクノロジーや迅速なZenon抗体ラベリング法が含まれ、お客様固有のインターナリゼーションアッセイニーズに適合します。
pHrodo Deep RedのpKaはpHrodo RedおよびGreenよりも低く、そのためエンドサイトーシス経路の後期まで蛍光しません。これにより、エンドサイトーシス経路内のさまざまな段階のモニタリングが可能で、インターナリゼーションプロセスに関する貴重な洞察を得られます。
図1.pKaが低いpHrodo Deep Redは後期エンドソームおよびリソソーム用に最適化されています。ハーセプチン(乳がんおよび胃がんの治療に使用されるモノクローナル抗体)をpHrodo Deep Redで標識しました。SKBR3細胞をpHrodo Deep Red標識ハーセプチン、およびCellLight Early Endosome-RFP(左)、CellLight Late Endosome-RFP(中央)、 CellLight Lysosomes-RFP(右)で処理しました。一晩インキュベーションした後、サンプルをNucBlue Live核染色試薬により37℃で30分間染色しました。EVOS M7000細胞イメージングシステムを使用して蛍光画像を取得し、オーバーレイしました。オーバーラップしている蛍光シグナル(白色で表示)により、pHrodo Deep Red(マゼンタ)でラベリングされたインターナリゼーションハーセプチン抗体は後期エンドソームやリソソームでは蛍光するが、初期エンドソームでは蛍光しないことが示されています。これらのデータは、pHrodo Deep Redを非蛍光状態からDeep Red蛍光に活性化させるためには、後期エンドソームとリソソームで見られる、より酸性のpH 5.5~6.0が必要であることを示唆しています。
SiteClick pHrodoラベリングシステムは、pHrodo色素を抗体に部位特異的に結合させるために銅フリーのクリックケミストリーを利用しており、抗体インターナリゼーション研究に利用できます。pHrodo色素の部位特異的結合は抗体の機能性を維持しながら、バックグラウンドノイズを最小限に抑えるため、より正確な研究を実現します。
SiteClick Azido Modification Kitsは、アジド部分をIgG抗体の重鎖の糖鎖ドメインに結合させます。この修飾は、SiteClick sDIBO Alkyneを使用した、pHrodo色素や他のラベリングによる特異的かつ再現性のある抗体ラベリングを可能にします。その後、結果として得られる複合体を使用することで、抗体薬物複合体の開発において細胞内輸送の詳細なモニタリングが可能になります。
Invitrogen Zenon pHrodo IgG Labeling試薬は 、効率的なZenon抗体ラベリングテクノロジーとpH感受性pHrodo色素テクノロジーを利用して、抗体のインターナリゼーションを迅速にスクリーニングします。Zenonは、pHrodo色素またはAlexa Fluor色素を結合させたFabフラグメントを用いた、非共有結合ラベリング法です。これらのFabフラグメントはヒトまたはマウスIgG抗体のFc部分に結合し、5分以内にラベリング複合体を形成します。
Zenon pHrodoラベリングFabフラグメントは、標的細胞内の抗体の取り込みと輸送を明るい蛍光で示します。pHがより酸性になると、pHrodo色素の蛍光が増加します。そのため、Zenon pHrodoラベリング試薬は、細胞によって取り込まれたラベリング抗体の酸性化に基づいたエンドサイトーシス活性の測定に最適です。
製品名 | Labeling scale | 製品番号 |
---|---|---|
SiteClick Antibody Azido Modification Kit(sDIBO標識は別売り) | 100 μg | S20026 |
Click-iT pHrodo iFL Red sDIBO Alkyne for Antibody Labeling | 100 μg | C20034 |
SiteClick pHrodo Deep Red sDIBO Alkyne | 250 μg | S10914 |
SiteClick pHrodo Deep Red sDIBO Alkyne | 1 mg | S10915 |
SiteClick pHrodo iFL Red sDIBO Alkyne | 1 mg | S10903 |
SiteClick pHrodo iFL Red sDIBO Alkyne | 5 mg | S10908 |
製品名 | Labeling scale | 製品番号 |
---|---|---|
Zenon pHrodo iFL Green Mouse IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25609 |
Zenon pHrodo iFL Red Mouse IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25610 |
Zenon pHrodo iFL Green Human IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25611 |
Zenon pHrodo iFL Red Human IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25612 |
Zenon pHrodo iFL Green Human IgG Labeling Reagent 5x | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25613 |
Zenon pHrodo iFL Red Human IgG Labeling Reagent 5x | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25614 |
Zenon pHrodo iFL Deep Red Mouse IgG Labeling reagent | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25622 |
Zenon pHrodo iFL Deep Red Human IgG Labeling reagent | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25618 |
製品名 | Labeling scale | 製品番号 |
---|---|---|
pHrodo Deep Red Antibody Labeling Kit | 3 x 100 µg | P35355 |
pHrodo Deep Red Antibody Labeling Kit | 3 x 1 mg | P35356 |
pHrodo iFL Red Microscale Protein Labeling Kit | 3 x 20 µg | P36014 |
pHrodo iFL Red Antibody Labeling Kit | 3 x 100 µg | P36020 |
pHrodo iFL Red Antibody Labeling Kit | 3 x 1 mg | P36021 |
pHrodo iFL Green Microscale Protein Labeling Kit | 3 x 20 µg | P36015 |
pHrodo iFL Green Antibody Labeling Kit | 3 x 100 µg | P36022 |
pHrodo iFL Green Antibody Labeling Kit | 3 x 1 mg | P36023 |
製品名 | Labeling scale | 製品番号 |
---|---|---|
SiteClick Antibody Azido Modification Kit(sDIBO標識は別売り) | 100 μg | S20026 |
Click-iT pHrodo iFL Red sDIBO Alkyne for Antibody Labeling | 100 μg | C20034 |
SiteClick pHrodo Deep Red sDIBO Alkyne | 250 μg | S10914 |
SiteClick pHrodo Deep Red sDIBO Alkyne | 1 mg | S10915 |
SiteClick pHrodo iFL Red sDIBO Alkyne | 1 mg | S10903 |
SiteClick pHrodo iFL Red sDIBO Alkyne | 5 mg | S10908 |
製品名 | Labeling scale | 製品番号 |
---|---|---|
Zenon pHrodo iFL Green Mouse IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25609 |
Zenon pHrodo iFL Red Mouse IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25610 |
Zenon pHrodo iFL Green Human IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25611 |
Zenon pHrodo iFL Red Human IgG Labeling Reagent | 最大で96ウェルプレート4枚分 | Z25612 |
Zenon pHrodo iFL Green Human IgG Labeling Reagent 5x | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25613 |
Zenon pHrodo iFL Red Human IgG Labeling Reagent 5x | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25614 |
Zenon pHrodo iFL Deep Red Mouse IgG Labeling reagent | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25622 |
Zenon pHrodo iFL Deep Red Human IgG Labeling reagent | 最大で96ウェルプレート20枚分 | Z25618 |
製品名 | Labeling scale | 製品番号 |
---|---|---|
pHrodo Deep Red Antibody Labeling Kit | 3 x 100 µg | P35355 |
pHrodo Deep Red Antibody Labeling Kit | 3 x 1 mg | P35356 |
pHrodo iFL Red Microscale Protein Labeling Kit | 3 x 20 µg | P36014 |
pHrodo iFL Red Antibody Labeling Kit | 3 x 100 µg | P36020 |
pHrodo iFL Red Antibody Labeling Kit | 3 x 1 mg | P36021 |
pHrodo iFL Green Microscale Protein Labeling Kit | 3 x 20 µg | P36015 |
pHrodo iFL Green Antibody Labeling Kit | 3 x 100 µg | P36022 |
pHrodo iFL Green Antibody Labeling Kit | 3 x 1 mg | P36023 |
Invitrogen LysoLight抗体ラベリングキットおよび反応性色素は、抗体、タンパク質、または抗体薬物複合体(ADC)の異化作用リソソーム分解をモニタリングするための強力なツールです。pHグラジエントに依存する当社のpHrodoテクノロジーとは異なり、LysoLight結合抗体またはタンパク質は、後期エンドソームでも非蛍光性を維持します。LysoLight色素は、リソソームのプロテアーゼが豊富な環境に到達すると特異的に蛍光し、これはタンパク質分解を示唆します。
このメカニズムは、タンパク質やADCのインターナリゼーションと輸送を理解するために必要な、優れた感度と特異性を提供します。LysoLightテクノロジーを使用することで、標的タンパク質の分解経路が異化経路に向かうのか、それともリサイクル経路に向かうのかの傾向を評価することもできます。これにより、標的タンパク質分解分野の研究者は、候補を微調整して治療の可能性を最大限に高めることができます。LysoLightキットおよび試薬は、フローサイトメトリー、ハイコンテントイメージング、IncuCyte® Live-Cell Analysis Systemsなどの幅広いプラットフォームに適合します。
詳細はタンパク質分解のメカニズムの記事をお読みください。
LysoLight Deep Redは、標的タンパク質のリソソーム分解を直接モニタリングするように設計された優れたセンサーです。LysoLight Deep Redは、切断されていない形態ではバックグラウンド蛍光を発しません。この色素は、リソソームによって局在化するプロテアーゼであるカテプシンBによって分解した時にのみ、Cy5チャンネルで明るく蛍光します。このセンサーはSDPエステルを含有しているため、抗体や他の目的タンパク質のリジン残基に結合させて、タンパク質分解を効果的にモニターできます。