Search Thermo Fisher Scientific
弊社では、細胞内発現型ホタルルシフェラーゼを用いた、ルシフェラーゼレポーター試薬、マルチクローニングサイトベクター、ならびにフラッシュタイプ、グロータイプ、およびデュアルスペクトルのルシフェラーゼアッセイキットをご用意しております。ホタルルシフェラーゼは、ホタル科に属する数種の甲虫(Photinus属やLuciola属など)が天然に産生する60 kDaのタンパク質です。ホタルルシフェラーゼの生物発光シグナルは、D-ルシフェリンの酸化反応に由来しています。ルミノメーターで測定した発光は、産生したホタルルシフェラーゼタンパク質量と相関し、ホタル遺伝子発現のプロモーター活性測定に用いることができます。
Order now | Order now | Order now | |
Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kits | Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kits | Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kits | |
Spectral Type | Single-spectral | Single-spectral | Single-spectral |
Assay Type | Flash-type | Glow-type | Flash-type |
Luciferase | Firefly | Firefly | Firefly |
Description |
|
|
|
Average Half-Life | 30 min | >1 hr | >1 hr |
Thermo Scientific™ Pierce™ホタルルシフェラーゼフラッシュアッセイキットには、ホタルルシフェラーゼの赤色発光反応(激しくフラッシュして急速に減衰する)をホールセル内で測定する試薬が含まれています。
The Thermo Scientific™ Pierce™ホタルルシフェラーゼグローアッセイキットは、ホタルルシフェラーゼレポーターの存在下で、明るく安定した生物発光シグナル(半減期は2時間以上)を放出してタンパク質発現アッセイを行うことができます。